RNAiライブラリー
卓越した遺伝子カバー率が得られるshRNAライブラリー
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、RNAiコンソーシアム(TRC)が開発したTRC1.5およびTRC2ラインナップの独占プロバイダーです。卓越したカバー率をもたらすこれらのレンチウイルスベースのshRNAライブラリーは、全ゲノム、個々のRNAiクローン/ベクター、遺伝子ファミリーセットを含む複数のフォーマットで利用できます。標準のグリセロールフォーマットや、より高品質のDNAやレンチウイルスのフォーマットでの利用が可能です。
350年以上にわたって技術的リーダーシップを発揮し、Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクス製品は、発見から治療効果まで、より高いレベルの専門技術をもたらします。
Products
遺伝経路を解明する強力な遺伝子調節
機能ゲノミクススクリーニングは創薬研究の不可欠な部分であり、生物システム、生物学的経路、および疾患とは矛盾する機序の解明を可能にします。これらの複雑な分子間相互作用ネットワークを効果的に調査するには、高精度・高効率・長期間のノックダウンが可能なshRNAライブラリーが必要です。
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、最も要求の厳しい機能ゲノミクススクリーニングにも対応できる、最も信頼性の高い包括的なshRNAスクリーニングポートフォリオを提供します。より焦点を絞ったスクリーニングに適するMISSION® shRNA遺伝子ファミリーセットは、文献によく引用される特定の細胞経路/分子経路と関連のある遺伝子を収載しています。私たちのバイオインフォマティクスのチームは、すべてのTRC shRNAクローンを各セットへ系統的にマッピングしました。遺伝子ファミリーセットは完全にカスタマイズが可能で、極めて柔軟にクローンや遺伝子の種類を追加または削減します。さらに、96または384ウェルプレートのいずれかのフォーマットで、あらゆるパネルを配列できます。すべての遺伝子ファミリーセットは、焦点を絞ったターゲット発見、経路解析のためにベンチトップで使用できます。
RNAiコンソーシアム(TRC)が開発した最大規模で最も有効なshRNAラインナップ
メルク独自のスクリーニングフォーマットは、高精度かつ実証済みのTRC shRNAラインナップの発見能力を利用しています。私たちと連携すれば、あらゆる規模の系統的またはプール型のRNAiスクリーニングに必要な、世界レベルのレンチウイルス生産専門技術とフォーマットを利用できます。LentiPlex®プール型全ゲノムレンチウイルスshRNAライブラリーから、お客様自身のカスタムデザインや個別クローンに至るまで、すぐにスクリーニングを始められる全種類のshRNAツールを提供します。
TRC pLKOレンチウイルスベクター・コントロール
カラー、代替プロモータ、またはより高い力価のいずれのコントロールが必要な場合でも、私たちのラインナップが対応します。主力製品は、TRC-designed pLKO.1-puro、TRC2-pLKO.5-puroのベクターです。これらのベクターを適合させることにより、あらゆる試験のニーズを満たすことができます。
shRNAカスタムクローニング・レンチウイルス製造・DNA精製のサービス
以下のさまざまなカスタムRNAi製品を提供しています。
- カスタマイズされた遺伝子セットの作成
- ハイスループットなDNA精製
- 複雑なshRNAプールのデコンボリューション
- さまざまなカスタムクローニングオプションの利用が可能
- ハイスループットなレンチウイルス製造
- 1 mLから数リットルまでの大規模なウイルス製造とカスタマイズされたウイルスパッケージング
- 109 VP/mLまでの高濃度ウイルス調製
- 機能的滴定アッセイの利用が可能 - FACSまたはCFU
検討を要するカスタムプロジェクトがあれば、Sigma-Aldrich® アドバンストゲノミクスのエキスパートにお問い合わせください。
プール型スクリーニングのデコンボリューションサービス(日本国内未対応)
次世代シーケンシングを用いて、お客様のプール型shRNAスクリーニングからヒットを特定するお手伝いをします。TRC1、TRC1.5、およびTRC2ライブラリーの専門技術があれば、shRNAプールのデコンボリューションを心配する必要はありません。同時シーケンシング法を用いて、解析しやすいフォーマットでデータを提供して、お客様が結果に集中できるようにします。
MISSION™ shRNAノックダウンの保証
Sigma-Aldrich®shRNAは、目的の遺伝子のshRNA製品ページにおいて規定のレンチウイルスクローンの規定の数量(通常は5クローン)を購入した時点で、これらの遺伝子用レンチウイルスクローンの少なくとも1つで70%超のノックダウン発生が保証されています。
私たちがサポートします
RNAi試験設計で支援が必要な場合、トラブルでお困りの場合、あるいはレンチウイルススクリーニングによって研究を強化する方法について知識を深めたい場合でも、Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスがお客様をサポートします。Sigma-Aldrich® アドバンストゲノミクスのエキスパートにお問い合わせください。