NanoFabTx™:ドラッグデリバリー製剤キット
NanofabTx™を用いたナノ粒子合成のご紹介
ドラッグデリバリー製剤化およびナノ粒子合成をよりシンプルに
ドラッグデリバリー製剤は、多くの医薬品有効成分(API:active pharmaceutical ingredient)の送達、有効性、安定性に不可欠であり、近年のmRNAワクチンやその他の核酸を含む治療薬の進歩に伴い、非常に重要となっています。
NanoFabTx™ DDS製剤キットは、ナノからマイクロサイズの薬物充填粒子を簡便かつ高い再現性で合成するために設計されています。ナノ製剤開発のための詳細なプロトコルが用意されているため、長期にわたる試行錯誤を伴う最適化が不要になります。NanoFabTx™ DDS製剤キットおよびlipid mixは、操作が簡単なナノ沈殿法や押出法で使用することが可能で、さらに「NanoFabTx™マイクロ流体デバイスキット」と組み合わせることで、制御されたドラッグデリバリー用粒子を迅速に合成することができます。
Products
高分子および脂質ナノ粒子合成用NanoFabTx™マイクロ流体デバイスキット
マイクロ流体デバイスは、マイクロ粒子、ナノ粒子、脂質ナノ粒子およびリポソームの迅速かつ再現性の高い製造のためのプラットフォームを提供します。従来の方法とは異なり、マイクロ流体ベースのナノ粒子合成では、制御された粒子径と狭い粒度分布が得られ、さらに、前臨床試験に必要な大きなバッチサイズの製造へ容易にスケールアップすることが可能です。
NanoFabTx™マイクロ流体デバイスキットには、あらかじめ組み立てられたマイクロ流体ガラスチップ、チューブおよびアクセサリが含まれており、シリンジポンプまたは市販の加圧ポンプシステムに直接接続することが可能です。NanoFabTx™マイクロ流体デバイスキットは、NanoFabTx™ DDS製剤キットおよびlipid mixと併せて使用できるように設計されています。