微生物のメンブランフィルター法による検出
メンブランフィルター法とはどのようなもので、どのような目的で使用するのでしょうか?メンブレンフィルターを用いた試験により得られる正確な結果が、微生物製品の安全性にとって重要です。メンブレンフィルターによるろ過から培養・検出までの微生物限度試験の作業工程を効率化するために、完全なポートフォリオを提供します。
よく使用される分野
Products
メンブランフィルター法用のシステム
サービスを含めて、メンブランフィルター法のための完全なシステムを提供します。私たちの最新のイノベーション、Milliflex Oasis®システムは、医薬品および化粧品用途向けに設計されたオールインワンシステムです。実績の証明された手を触れないメンブレン取り付け法と複数の新しい特長により、生産性、結果の信頼性および規制コンプライアンスが向上しています。メルクのEZ製品ファミリーは、マニホールド、吸引ポンプ、および消耗品を含むさまざまなメンブランフィルター法用の製品群です。組み合わせて使用することで、システムは飲料水および飲料試験の作業工程を効率化します。
微生物用のメンブレンフィルター
微生物検査用の滅菌済みメンブレンフィルターは、すぐに使用でき、良好なバイオバーデンの回収を可能にします。S-Pak™フィルターは、手袋をしていても使いやすい個別包装です。たくさんの検査をされるお客様用に、EZ-Pak™メンブレンは、EZ-Pak™ディスペンサーカーブへ簡単に取り付けられます。フィルター150枚×4箱で販売しています。手を触れずに使えるメンブレンディスペンサーと組み合わせることで、メンブレンろ過工程における作業性が向上します。
迅速微生物検査システム
生産を向上させるためには、微生物検査の結果を得るまでに必要な時間を削減することが重要です。蛍光染色技術を用いる迅速微生物検出法により、微生物検査結果をより簡単に得ることができます。これにより製造プロセスの管理と把握を向上させることができます。Milliflex® QuantumシステムおよびEZ-Fluo™ システムは、いずれかのID技術により確実な同定を実施できる非破壊的手法のシステムです。両システムには、トレーニング、メンテナンス、バリデーションの提供サービスも付いています。
オンラインろ過システム
タンクや水ループの精製水および処理水の微生物汚染状況を検証するために、MicropreSure®システムを用いることで、迅速かつ容易なプロセス中の水検査を可能にします。サンプリング地点において、一工程でサンプリングと処理を行うことのできる、すぐに使用できるクローズドのシステムです。寒天培地または液体培地を使用し培養できます。
関連製品資料
- ポスター:Milliflex Oasis® Funnel Decision
お客様のニーズに最適なMilliflex Oasis®ろ過ユニットをお選びください。
- データシート:Milliflex Oasis® System
医薬品環境内での水およびバイオバーデンの微生物検査のための包括的ソリューション
- データシート:Milliflex® Quantum Rapid Detection
ろ過可能なさまざまなサンプルの迅速かつ正確な微生物定量を可能にする迅速蛍光技術
- データシート:EZ-Fluo® Rapid Detection System
微生物検出のための迅速かつ容易な蛍光染色法
- データシート:Microfil® Filtration System
原材料、飲料、および水を定期的に微生物検査するためのシンプルで信頼性に優れた方法
- カタログ:EZ Product Family
EZろ過システムとReadyPlate™ 55培地を組み合わせて、水および飲料試験への準拠を確保します。
- データシート:EZ-Fit® Filtration Units
微生物検査を改善する設計により、国際規格(EP/USP/ISO規格)に適合して、水試験規制に準拠します。
- データシート:Our Services portfolio supporting the Milliflex Oasis® system
Milliflex Oasis®システムに関連する、幅広い専門性を備えたクラス最高のサービスをご覧ください。