Merck
細胞培養用ヒト血清
ヒト血清は、添加剤として細胞培養培地に加えます。
血清は、血漿から凝固因子を取り除いた後に残った液体です。一般的な細胞培養培地の添加剤である血清は、ホルモン、成長因子、接着因子、緩衝物質およびその他の栄養成分の混合物です。一部の研究において、細胞浸潤試験スフェロイド形成などの特定のヒト細胞培養アプリケーション用には、ヒト血清がFBSよりも適していることが明らかにされています。私たちの細胞培養用ヒト血清は、ウイルス、細菌、ヘモグロビンおよびトキシンの検査済みであり、無菌状態で連続フィルター処理されています。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
関連製品資料
  • ダウンロード:Cell Culture Manual
    健全な細胞増殖のための培養は、培地、血清および試薬の質の高い混合に左右されます。そのため、私たちは他にはない一連の細胞培養ソリューションを提供しています。従来の培地や専用培地からウシ胎児血清、添加剤および試薬に至るまで、私たちの製品は幅広く、包括的なラインナップとなっています。
  • 技術資料:基準に達したウシ胎児血清
    メルクのウシ胎児血清(FBS)の幅広いポートフォリオから、お客様のニーズとご予算に合う最適なFBSをお探しください。世界的な出来事がFBSの価格に影響を及ぼしています。
  • 技術資料:ウシ胎児血清(FBS)―知っておくべきこと
    細胞培養にウシ胎児(または子ウシ)血清を使用する際の基本と、調達や規制が細胞アッセイ用血清の価格にどのように影響するのかご確認ください。
  • 技術資料:細胞および組織培養用血清に関するFAQ
    FBSおよびその他の血清製品に関するよくあるお問い合わせ(FAQ)への回答および関連製品のリンクはこちら。
ヒトAB型血清製品
ヒト成人由来AB型血清は、ヒト幹細胞株を含む、ヒト細胞株の培養で用いられています。私たちは、AB型Off-The-Clot(抗凝固剤不使用)製品とAB型血漿製品の両方を提供できます。ヒトAB型血清は、自然凝固させた全血から調製され、OTC(Off-The-Clot:抗凝固剤不使用)血清と呼ばれます。凝固全血由来のヒト血清には、多くの成長因子が含まれているため、最も多く用いられています。
ヒトAB型血清には、非凝固全血から調製した血漿由来のものもあります。全血から分離した血漿を、カルシウム処理して凝固カスケードを活性化させてから、遠心分離して血清を抽出します。この製品は、成長因子の血清検査に用いられます。
私たちは、血漿由来と凝固全血由来の非動化済みヒトAB型血清を用意しています。成人由来の血清には補体が含まれています。補体は一部の細胞には有害である可能性があったり、下流のイムノアッセイに有害な影響を及ぼしたりします。補体を不活性化するために血清は非動化されます。非動化済み血清は、造血細胞の培養あるいは混合リンパ球反応または中和アッセイなどの免疫学的アッセイを実施する際に主に使用されます。
乏血小板血漿由来ヒト血清
乏血小板血漿(PPP)由来ヒト血清は、血小板溶解物がヒト皮膚線維芽細胞および関節軟骨細胞などの細胞増殖に及ぼす影響を調べる研究で用いられることが多い培地添加剤です。PPP由来ヒト血清は、ヒト人工多能性幹細胞(hiPS)からhiPS-脳微小血管内皮細胞への分化の際や血小板由来成長因子(PDGF)精製アッセイにも用いられています。
ヒト血清のアプリケーション
AB型のドナー由来のヒト血清は、A型およびB型抗原の両方に特異的な抗体がなく、移植や細胞療法に適しています。その他のバイオテクノロジーおよびバイオ医薬品のアプリケーションには、組織工学および脂肪組織由来間葉系幹細胞の増殖、またはヒト骨髄由来間葉系間質細胞の増殖などがあります。また、AB型血清は、末梢血由来NK細胞の増殖、および移植前ヒト島細胞培養の強化に不可欠です。