Merck
RPMI 1640培地
RPMI 1640培地
Roswell Park Memorial instituteのMoore et alにより開発され、施設名にちなんで名付けられたRPMI 1640培地は、リンパ球や血液細胞株などの浮遊細胞の培養に最適化されています。RPMI 1640は一連のRPMI 1630培地をもとにした平衡塩類溶液(BSS)です。中性のpHを維持するために重炭酸緩衝系を使用し、RPMI 1630培地からアミノ酸とビタミンの量を変更したものです。RPMI 1640培地には一部の細胞株の成長や増殖に必要なタンパク質、脂質または成長因子は含まれず、ウシ胎児血清</36>(FBS)の添加を必要とする場合があります。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
RPMI培地の用途
RPMI 1640は伝統的にヒトリンパ球の増殖やヒトリンパ系細胞の血清なしでの増殖に用いられてきました。RPMI 1640は、適切な添加物を加えると、単球や新鮮なヒトリンパ球などの血液細胞、およびHeLa細胞株やJurkat細胞株などのがん細胞を含む、多種類の哺乳類細胞の培養に幅広い適用性が示されています。その多用途性から、ラボにおける細胞培養用の基礎培地、およびワクチン開発、創薬、細胞療法などのさまざまな研究アプリケーションにも適しています。
RPMI 1640 vs DMEM
DMEM(ダルベッコ改変イーグル培地)とRPMIは2つとも哺乳類細胞培養培地によく用いられますが、重要な違いがいくつかあります。RPMI 1640培地は、還元剤グルタチオンと高濃度のビタミンやコリンが含まれる唯一の培地です。DMEMにはないビタミンB12、ビオチン、PABAも含まれています。 
2つの培地のもう一つの違いは、種類の異なる細胞培養用に調製されている点です。DMEMはプラスチックまたはガラスなどの表面で増殖する付着細胞の培養に用いられるのに対して、RPMI 1640は浮遊培養における哺乳類細胞の培養に用いられます。