Merck
セルイメージング装置
セルイメージング装置はさまざまなワークフローにおける細胞および細胞培養状態の評価、測定、解析、アッセイに使用することができます。デジタルセルイメージャーはアルゴリズムを利用して細胞および細胞培養状態を客観的に測定し、ユーザー間のバイアスを低減し、より高い一貫性を保つためにプロセスを効率化します。ライブセルイメージングシステムにより、タイムラプス顕微鏡を用いた生細胞の研究が可能になり、細胞機能への非常に重要な洞察および基礎研究や創薬に関するマルチパラメータデータが提供されます。私たちは、ライブセルイメージングおよびデジタルセルイメージングに対するラボの能力を高めるために、コストパフォーマンスの高いソリューションを提供します。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Millicell® DCI デジタルセルイメージャー
Millicell® DCI デジタルセルイメージャーにより細胞培養を簡単、迅速にモニタリングできます。Millicell® DCIは、より迅速かつより一貫性のある培養を実現するため、コンフルエンシー(細胞占有面積率)から細胞数および細胞形態に至るまで、細胞培養の測定を自動で行います。この装置は、基礎研究、創薬およびバイオプロセスのアプリケーションで細胞培養の増殖・維持に取り組む科学者やラボの技術者にとって理想的です。
  • 客観的な測定
  • コンフルエンシー(細胞占有面積率)の測定
  • 細胞数の推定
  • 血球計または容器内測定
  • 接着細胞、スフェロイドおよびオルガノイドの培養
  • データストレージ、データアーカイブ、成長トレンド分析のためのオプションのウェブクラウドサービス
CellASIC® ONIX2ライブセルイメージングシステム
CellASIC® ONIX2システムにより、お客様の顕微鏡をライブセルイメージングに切り替えてください。この微小流体システムは、さまざまな倒立顕微鏡と統合するために高品質で光学的に透明な微小流体プレートおよび直感的で使いやすいソフトウェアを使用します。これらはリアルタイムで環境に反応するため、連続した高倍率での生細胞の観察が可能になります。
  • ダイナミックライブセルイメージング
  • あらゆる倒立顕微鏡に対応
  • コンパクト設計
  • ユーザーフレンドリーな操作
  • 流量、ガスおよび温度の変化、グラジェント、栄養素/薬剤の添加、培地交換を自動的にコントロール
  • 透明な微小流体プレートにより、多くのアプリケーションでのライブセルイメージングが可能