サポート型液体抽出カラム(SLE、珪藻土)・樹脂・アクセサリー
液-液抽出(LLE)とは、互いに混じり合わない2種類の溶媒と分離漏斗を使用し、分析対象物質を一方の溶媒相からもう一方の溶媒相に移して分析対象物質を抽出する溶媒抽出プロセスです。サポート型液体抽出(SLE)法はLLEプロセスの一種で、極性の固相で溶媒を保持します。
サンプル前処理は、重要で時間のかかる分析ステップです。高度な分析装置がもたらす利点を活用するには選択的なサンプル前処理が欠かせません。しかし、従来のLLE法は、エマルジョン形成、相分離の悪さ、および溶媒消費量の多さのために時間がかかる可能性があります。
EXtrelut® の吸着剤と液-液抽出カラムなら、特に水溶性マトリックスのサンプル前処理でより効率的なLLEが可能です。EXtrelut® NT吸着剤は分離漏斗に代わってLLEを簡素化します。エマルジョンフリーのワンステッププロセスなので、扱いが容易で、溶媒の消費効率が良く、従来の漏斗分離法よりも材料と時間を節約できます。
EXtrelut® NT吸着剤は、産業や家庭および廃水の分析に加えて、臨床、診断、および食品・飲料業界のサンプル前処理に使用されます。
Products
EXtrelut® NTプレパックカラム
水溶液からの脂溶性化合物抽出用EXtrelut® NTプレパックカラムは、サンプル量に応じて3種類あります。EXtrelut® NT1は最大1 mL保持できます。EXtrelut® NT3は最大3 mL、EXtrelut® NT20は最大20 mL保持できます。このカラムでは、溶出はサンプル量の2~3倍で行います。
SLE用EXtrelut® NT充填剤・詰め替えパック
EXtrelut® NT充填剤は大容量抽出カラムの調製に使用できます。また、EXtrelut® NT20カラムの詰め替え用にEXtrelut® NT詰め替えパックも提供しています。
EXtrelut® NTアクセサリー
EXtrelut ® NT1用およびEXtrelut® NT3ガラスカラム用のスクリューキャップ付コレクションチューブやルアーチップ付カニューレなど、EXtrelut® NTアクセサリーも提供しています。3種類のEXtrelut® NTプレパックカラムはどれも、交換フィルターを利用できます。