メタノール
Products
メタノールは極性有機溶媒であり、メチルアルコールとしても知られています。化学式CH3OHの透明な液体です。-OH 基の原子間の電気陰性度の差により負の領域が生成され、これが炭素と水素の領域に影響を与えて正になります。その高いH/C比率、低いスス発生の傾向、比較的低い改質温度、および室温で液体であることから、燃料電池技術における水素源として考えられています。
工業規模では、メタノールは天然ガスを主原料として製造されます。MTO(メタノール-to-オレフィン)プロセスによってメタノールから生成されるオレフィン(エチレンやプロピレン)は、炭化水素燃料を生成するオイルやガスの代わりとなります。
メタノールは、再結晶における溶媒として、またクロマトグラフィーにおける化合物の抽出および精製に使用されます。
メタノール:有機溶媒への溶解度
メタノールは、エーテル、アルコール、ケトン、塩素化炭化水素などの多くの有機溶媒に可溶です。その溶解度は、溶媒の極性と分子構造、温度と圧力に依存します。ベンゼン、トルエン、ヘキサンなどの非極性溶媒には、メタノールはわずかしか溶けません。エタノール、プロパノール、アセトンなどの極性溶媒には、メタノールはよく溶けます。
三フッ化ホウ素を含むメタオールは、有機合成反応、一般にカルボン酸のエステル化における試薬または触媒として使用されます。
HPLC(高速液体クロマトグラフィー)グレードのメタノール
メタノールは、沸点が低く、さまざまな化合物に対する溶解度が高く、毒性が低いため、HPLC の移動相成分として一般的に使用されます。逆相 HPLC ではアミノ酸やペプチドなどの極性化合物を分離し、順相 HPLC では非極性化合物を分離することがよくあります。
HPLC では、メタノールを水やアセトニトリルなどの他の溶媒と組み合わせて、二成分または三成分の移動相を作成することがよくあります。移動相の組成を調整して、サンプル成分の分離を最適化できます。
LC-MS(液体クロマトグラフィー質量分析)グレードのメタノール
LC-MS グレードのメタノールは通常、最低純度が 99.9% で、LC-MS 分析に悪影響を与える可能性のある重金属、塩、その他の有機汚染物質などの不純物が含まれていません。LC-MS では、汚染や分析への干渉を避けるために高純度の溶媒が使用されます。
分析/参照標準としてのメタノールの安定同位体
メタノール-d4 のような重水素化メタノールは、水素原子が重水素に置換されたメタノールの一種です。これは、核磁気共鳴 (NMR) 分光法や質量分析 (MS) などの分光アプリケーションで内部標準として使用されます。
HPLC では、重水素化メタノールを定量分析の参照化合物として使用することもできます。その保持時間はよく知られており安定しているため、機器の変動を補正し、サンプル中の分析物の正確な定量を保証します。
メタノールの酸素同位体 (メタノール-18O、17O) とメタノールの炭素同位体 (メタノール-13C) は、同位体地球化学、環境研究、代謝研究など、さまざまな科学用途で使用されています。