Merck
T9549
Sigma-Aldrich
トロンビン ウシ血漿由来
powder, suitable for cell culture, ≥1,500 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
別名:
第 IIa因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS Number:
EC Number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
フォーム
powder
比活性
≥1,500 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
分子量
heavy chain ~31 kDa
light chain ~6 kDa
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
cow ... F2(280685)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects.
アプリケーション
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to assess an expression and purification system for the biosynthesis of adenosine receptor peptides for biophysical and structural characterization.
生物化学的/生理学的作用
Arg-Glyを選択的に切断するセリンプロテア-ゼは、フィブリノ-ゲン内に結合し、フィブリンおよびfibrinopeptide A、Bを形成します。
単位の定義
Activity is expressed in NIH units, and is measured by direct comparison to an NIH thrombin reference standard.
再構成
1 mLの水で復元すると、0.15 M塩化ナトリウム、0.05 Mクエン酸ナトリウム溶液(pH 6.5)中に標記の活性を有する溶液となります。
アナリシスノート
NIHのアッセイでは、Biggs法の変法に基づいて、トロンビンサンプル(1%バッファ-アルブミン溶液で安定化)0.1 mLと、基質として希釈血漿(同量の生理食塩水で希釈)0.2 mLを用います。 凝固時間15~25秒の範囲でトロンビン濃度を決定します。
活性は、NIIHトロンビン標準品(ロットK)との直接比較によって得られたNIH単位で表しています。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerthrombinをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
T9549-50UN:
T9549-VAR:
T9549-PH:
T9549PROC:
T9549-250UN:
T9549-100UN:
T9549-500UN:
T9549-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)