O7501
オレイン酸ナトリウム
≥99%
別名:
cis-9-オクタデセン酸 ナトリウム塩, オレイン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COONa
CAS Number:
分子量:
304.44
Beilstein:
4046357
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
mp
232-235 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
unsaturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
InChI Key
BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
オレイン酸は、培養細胞におけるアポリポタンパク質B合成、分解および分泌への作用を調べるために使用されます。
生物化学的/生理学的作用
オレイン酸は、肝細胞株およびマウスでのアポリポタンパク質B100の肝分泌を増大させます。オレイン酸は生理学的用量が高いとアポリポタンパク質B100の分泌を阻害します。
肝細胞でプロテインキナ-ゼCを活性化します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O7501-10G:
O7501-BULK:
O7501-250MG:
O7501-1G:
O7501-VAR:
2015042:
O7501-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)