Merck
NA1020
Sigma-Aldrich
GenElute PCRクリーンアップキット
sufficient for 70 purifications
別名:
Gen Elute, PCR精製
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.52
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
使用法
sufficient for 70 purifications
品質水準
テクニック
DNA purification: suitable
保管温度
15-25°C
詳細
GenElute PCR Clean-Up Kitは、反応の他の成分(過剰のプライマー、ヌクレオチド、DNAポリメラーゼ、オイル、塩類など)から一本鎖または二本鎖PCR増幅産物(100 bp~10 kb)を迅速に精製するために設計されています。このキットは、シリカ結合の利点を便利なスプンカラムフォーマットと組み合わせたもので、高価な樹脂または毒性がある有機化合物(フェノール、クロロホルムなど)の必要がありません。
DNAはスピンカラム中のシリカ膜に結合します。 結合したDNAは洗浄、クリーニングし、濃縮DNAを選択したバッファーに溶出します。 各カラムは、最大100 μLまたは10 μLのPCR増幅DNAを精製でき、最大95%のPCR産物(100 bp~10 kb)を回収できます。 99%を超えるプライマーおよびほとんどのプライマー二量体( <40 bp)が除去されます。
精製DNAは酵素的反応、従来のまたは自動化シーケンシング、クローニングおよびマイクロアレイ分析に使用できます。
アプリケーション
GenElute PCRクリーンアップキットは、反応の他の成分から一本鎖または二本鎖PCE増幅産物(100 bp~10 kb)を迅速に生成します。
精製DNAは、酵素的反応、従来のまたは自動化シーケンシング、クローニングおよびマイクロアレイ分析に使用できます。
特徴および利点
  • 反応液100μLまで、またはPCR増幅DNA10μgまでを8分間で精製します。
  • 100 bp~10 kbのPCR産物を最大95%回収します。
  • プライマ-や他の成分を99%以上除去します。
  • 有機溶媒抽出によるミネラルオイル除去が不要です。
  • 主要他社製品に比べ精製量が40%高い。
  • 最大95%のPCR産物100 bp~10 kb)が回収されます。
  • 最大100 μLまたは10 μLのPCR増幅DNAが8分で精製されます。
  • 99%を超えるプライマーおよび他の成分が除去されます。
その他情報
GenElute PCR Clean-Up Kitは、過剰量のプライマ-、ヌクレオチド、DNAポリメラ-ゼ、ミネラルオイル、塩類などを含むPCR反応液から一本鎖または二本鎖PCR増幅産物(100 bp~10 kb)を迅速に精製するキットです。本キットはシリカメンブレンとスピンカラムを組み合わせた便利なフォ-マットで、高価なレジンやフェノ-ル/クロロホルムなど有毒な有機溶媒による処理は不要です。
原理
GenElute PCRクリーンアップキットは、シリカ結合の利点をマイクロスピンフォーマットと組み合わせています。 DNAは、スピンカラム内のシリカ膜に結合します。 結合したDNAは洗浄、クリーニングし、濃縮DNAを選択したバッファーに溶出します。 各カラムは、最大100 μLまたは10 μLのPCR増幅DNAを精製でき、最大95%のPCR産物(100 bp~10 kb)を回収できます。 99%を超えるプライマーおよびほとんどのプライマー二量体(<40 bp)が除去されます。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)