Merck
L512206
Sigma-Aldrich
Ir(MDQ)2(acac)
AldrichCPR
別名:
Bis(2-methyldibenzo[f,h]quinoxaline)(acetylacetonate)iridium(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H29N4O2Ir
CAS Number:
分子量:
777.89
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
SMILES記法
CC1=NC(C(C=CC=C2)=C2C3=C4C5=CC=C3)=C4[N]([Ir]56OC(C)C=C(C)O6)=C1
InChI
1S/C17H11N2.C5H9O2.Ir/c1-11-10-18-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)17(16)19-11;1-4(6)3-5(2)7;/h2-7,9-10H,1H3;3-4,7H,1-2H3;/q;-1;+2/p-1/b;5-3-;
InChI Key
FQHZITKUOOFGDL-FMFSYIAASA-M
詳細
The product is an iridium-based electrophosphorescent emitter.
アプリケーション
Ir(MDQ)2(acac) exhibits orange red-electroluminescent transmission. Ir(MDQ)2(acac) doped in α - N,N-dinaphthalen-1-yl- N,N-diphenyl-benzidine (NPD) can act as host material in OLEDs.
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ir(MDQ)2(acac)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)