G1652
金コロイド
~0.01% HAuCl4, ~1 A520 units/mL, 17-23 nm mean particle size (monodisperse), 20 nm particle size
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Au
CAS Number:
分子量:
196.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
詳細
<0.01% tannic acid
<0.04% sodium citrate
フォーム
dispersion
nanoparticles
含みます
0.02% sodium azide as preservative
濃度
~0.01% HAuCl4
~1 A520 units/mL
平均粒径
17-23 nm (monodisperse)
粒径
20 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
顕微鏡関連の応用に関しては、"Immunocytochemical Methods and Protocols" Lorette C. Javois, chapter 8(Sigma社製品番号I5653)をご参照ください。
適合性
標識化プロ-ブ合成のための生体分子の吸収に適しています。
物理的形状
コロイド状懸濁液
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G1652-100ML:
G1652-25ML:
G1652-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)