Merck
HomeApplicazioniScienza e ingegneria dei materialiCelle fotovoltaiche e celle solari
Celle fotovoltaiche e celle solari
Immagine di una piccola cella solare che converte l’energia luminosa in energia elettrica
La tecnologia fotovoltaica solare converte la luce in elettricità a livello atomico. L’effetto fotoelettrico fa sì che certi materiali semiconduttori assorbano particelle di luce solare o fotoni e liberino elettroni. Una cella fotovoltaica produce elettricità dalla luce visibile, una cella solare assorbe l’intero spettro delle radiazioni provenienti dal sole, non solo la porzione visibile, e converte la radiazione solare in energia sfruttabile. Quale fonte sicura, sostenibile ed efficiente di energia, i sistemi fotovoltaici e a celle solari sono impiegati come generatori di potenza isolati o integrati in rete, per alimentare molti tipi di apparecchiature, dai veicoli elettrici (EV) ai pannelli solari sui tetti, dal pompaggio dell’acqua ai sistemi di dissalazione.  
Le celle fotovoltaiche utilizzano i materiali semiconduttori deposti a strati come giunzioni pn per convertire l’energia della luce trasportata dai fotoni in corrente elettrica sotto forma di elettroni. La giunzione pn è un’interfaccia fra un semiconduttore di tipo p (materiale accettore di elettroni) e un semiconduttore di tipo n (materiale donatore di elettroni). Quando il fotone è assorbito dal semiconduttore di tipo n, un elettrone viene rimosso, generando così un elettrone libero e una coppia elettrone-lacuna. L’elettrone, a carica negativa, è attratto verso il materiale di tipo p e la lacuna, che ha carica positiva, è attratta dal materiale di tipo n. Se si chiude il circuito connesso agli elettrodi, l’elettrone libero si sposterà creando una corrente elettrica e una differenza di potenziale, finché non si ricongiunge con una lacuna elettronica di cui è ricco il materiale di tipo p.
      Categorie in evidenza
      Una sottile cella solare blu rivolta verso la luce solare.
      Materiali per lo sfruttamento dell’energia solare
      Disponiamo di materiali per lo sfruttamento dell’energia solare, perovskiti, punti quantici e alternative senza piombo stabili e potenti, in grado di aumentare l'efficienza di conversione energetica delle vostre applicazioni nel campo delle energie rinnovabili. 
      Per visualizzare i prodotti
      Sali ad elevata purezza
      Offriamo un'ampia gamma di sali di elevata purezza, tra cui nitrati, ossalati, alogenuri, solfati, carbonati e acetati, disponibili sia in forma anidra che idrata. 
      Per acquistare
      La deposizione da soluzione e la deposizione da fase vapore sono due vie di sintesi usate per la formazione di rivestimenti e di film sottili di precisione, avanzati.
      Precursori per deposizione da soluzione e da fase vapore
      I nostri precursori per deposizione da soluzione e da fase vapore sono ideali per...
      Per visualizzare i prodotti
      Immagine al computer di una nanoparticella d’oro sferica fluttuante su sfondo astratto
      Nanomateriali inorganici e metallici
      Offriamo un esauriente assortimento di nanomateriali inorganici e metallici, nanoparticelle funzionalizzate e kit di nanomateriali per ogni necessità della ricerca
      Per acquistare
      L’efficienza dei sistemi fotovoltaici varia a seconda del tipo di tecnologia della cella e del tipo di materiale semiconduttore impiegati. Le prime celle solari erano costituite da materiali inorganici policristallini o monocristallini. In seguito a importanti sviluppi nel campo dell’elettronica e dei materiali organici, nella tecnologia fotovoltaica sono stati compiuti notevoli progressi.
      Una cella solare organica è leggera e flessibile e può essere prodotta a basso costo a partire da donatori polimerici ad alte prestazioni, fullerene e accettori non-fullerenici (NFA), mediante processi di deposizione da soluzioni a bassa temperatura su conduttori trasparenti come l’ossido di indio e stagno (ITO) o l’ossido di stagno drogato con fluoro (FTO). I materiali organici di trasporto delle lacune (HTM) hanno permesso di sviluppare celle solari a perovskite ad alte prestazioni come alternativa più efficiente per catturare l’energia solare.
      Le celle solari a perovskite usano di norma un materiale ibrido inorganico-organico come strato attivo per la cattura della luce. L’alta efficienza di conversione, il basso costo e la semplicità produttiva fanno di tali celle la tecnologia solare in più rapida espansione nell’ambito delle applicazioni commerciali. Le perovskiti basate su alogenuri di piombo presentano la massima efficienza di conversione e costituiscono la tecnologia per celle solari in più rapida crescita. 
      Ricerca di documentazione
      Cercate informazioni più specifiche?
      Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
      Per leggere i documenti