Merck
Etichette da laboratorio
Le etichette destinate agli utilizzi di laboratorio e alla gestione dei campioni rispondono a particolari requisiti in base al tipo di campione, alle dimensioni del contenitore, alle condizioni di conservazione e al tipo di applicazione. L’etichettatura dei campioni di laboratorio presenta diverse difficoltà, come la compatibilità con i solventi o la capacità di mantenere l’aderenza in fase di congelamento e di crioconservazione. I sistemi di etichettatura progettati appositamente per i laboratori di ricerca consentono l’apposizione di simboli specifici, la serializzazione automatica e l’integrazione di codici a barre, per soddisfare qualunque vostra esigenza applicativa. Il sistema MilliSentials™ rappresenta una soluzione di etichettatura per il laboratorio completa, con etichette da laboratorio adattabili, una stampante WIFI compatta e un software di etichettatura customizzabile. Grazie all’impiego di etichette specifiche, come le CRYO-BABIES®, le CRYO TAGS® e le Freezerbondz™ per la crioconservazione e le TOUGH-TAGS® resistenti alle sostanze chimiche più aggressive, potrete essere certi di identificare sempre, senza problemi, i vostri preziosi campioni.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
  • Il sistema MilliSentials™ costituisce una soluzione completa per l’etichettatura dei campioni in laboratorio. Le etichette specifiche per le attività di laboratorio sopportano temperature tra -196 °C (azoto liquido) e 100 °C (acqua bollente) e resistono ai solventi chimici aggressivi (inclusi etanolo, DMSO e xilene). Grazie alle perforazioni di cui sono dotate, le etichette si adattano a un’ampia gamma di contenitori, come le provette, le criofiale, le piastre di Petri, le piastre per colture cellulari e le bottiglie di reagenti. Il software customizzato propone modelli predefiniti di etichette per i contenitori da laboratorio, consente di salvare le etichette stampate e quindi di ripeterne rapidamente la stampa e, grazie alla possibilità di caricare fogli elettronici, permette di stampare etichette su ampia scala.
  • Le etichette per criogenia CRYO-BABIES®/CRYO-TAGS® possono sopportare temperature comprese tra -196 °C e 80 °C e sono disponibili in diverse misure per fiale, microprovette, contenitori per congelatore, micropiastre, piastre per colture cellulari, sacche in plastica e altri contenitori per la conservazione in azoto liquido, in congelatore o per campioni mantenuti in ghiaccio secco.
  • Le TOUGH-TAGS® sono etichette resistenti agli agenti chimici, in grado di tollerare l’esposizione diretta o l’immersione in solventi organici, alcoli e sostanze chimiche aggressive o corrosive. Resistono a temperature comprese tra -40° C e 121 °C e quindi nei bagni ad acqua bollente e in autoclave, il che le rende utilizzabili per etichettare materiali che necessitano di sterilizzazione in autoclave; sono prodotte con un adesivo ad alte prestazioni idoneo per contenitori in metallo, vetro e plastica.
  • Le nostre soluzioni di stampa sono progettate per la gestione dei campioni e la tracciabilità del magazzino, e possono essere integrate nelle attività di gestione del laboratorio.
  • Per identificare campioni, attrezzature e materiali proponiamo un assortimento di nastri adesivi, disponibili in un’ampia varietà di colori, misure e configurazioni, per la codifica tramite colori e la massima praticità.
  • Proponiamo anche pennarelli per numerose applicazioni di laboratorio, inclusi pennarelli resistenti agli alcoli, pennarelli per criogenia e pennarelli resistenti all’acqua, in un ampio assortimento di colori.
In evidenza