Terreni di coltura microbiologici
Un terreno di coltura microbiologico è costituito da una miscela di sostanze che promuovono e sostengono la crescita e la differenziazione dei microrganismi. Contiene nutrienti, fonti energetiche, fattori di crescita, minerali, metalli, sali tampone e agenti gelificanti (per i terreni solidi). Le sofisticate formulazioni dei nostri terreni di coltura garantiscono risultati precisi, riproducibili e ripetibili nelle analisi microbiologiche. Nei settori farmaceutico e alimentare, i terreni di coltura rappresentano ancora lo standard di riferimento per la conta e l’individuazione dei microrganismi. I terreni di coltura per microbiologia possono essere preparati in forma liquida (brodo), solida (piastre agarizzate) o semi-solida (deep-fill). I terreni solidi e semi-solidi contengono un agente solidificante come l’agar o la gelatina.
Il nostro assortimento comprende un’ampia gamma di terreni di coltura disidratati, granulari o in polvere. Grazie a una tecnologia di granulazione superiore, i nostri terreni granulari garantiscono massima comodità e sicurezza, oltre alla conformità con i più severi standard di prestazione del settore. I terreni pronti all’uso sono preparati in condizioni di produzione standardizzata e rappresentano una valida soluzione per numerosi problemi dei laboratori di microbiologia dove spesso scarseggiano tempo, attrezzature e personale qualificato. Offriamo piastre agarizzate pronte all’uso con diametro di 90 e 55 mm, bottiglie, provette o fiale da 2 ml di terreno liquido, brodi e soluzioni di lavaggio, per qualunque necessità delle analisi microbiologiche.
Risorse sui prodotti
Articolo tecnico: Terreni di coltura per metodi compendiali
Articolo tecnico: Fertilità delle piastre di sedimentazione disidratate ICR utilizzate per il monitoraggio passivo dell'aria
Brochure: Convenient Culture Media Solutions
Brochure: Mycoplasma Ready to Use Culture Media for Biopharmaceuticals
Scheda tecnica: ICRICRplus Contact and Settle Plates
Articolo tecnico: EN ISO 11133 e l'acqua per la preparazione e l'esame delle prestazioni dei terreni di coltura microbiologici
Scheda tecnica: Sterility Testing Media and Rinse Fluids
Brochure: Dehydrated Culture Media
Opuscolo: Granulated and Ready-to-Use Culture Media for Secure Media Fill Trials
Opuscolo: Linden Grain Medium for Media Fill Simulations
Opuscolo: Culture Media and Certified Reference Materials acc. ISO 11133
Brochure: Milliflex Oasis® Media Selection Guide
Products
Terreni di coltura per la determinazione della carica microbica
La determinazione della carica microbica serve a definire il numero di microrganismi aerobi vitali delle materie prime o dei prodotti finiti non sterilizzati. Per la determinazione della carica microbica, proponiamo terreni di coltura concepiti per i batteri a crescita lenta, come l’R2A, il digerito di caseina e soia, come l’agar ai peptoni di soia e caseina (TSA), e il destrosio di Sabouraud (SDA). Sono disponibili terreni di coltura specializzati per la ricerca di microrganismi aerobi specifici. Disponiamo anche di piastre standard (90 mm) con terreno di coltura solido, terreni liquidi in un’ampia varietà di bottiglie e provette per colture di arricchimento e tamponi con NaCl-peptone.
Terreni di coltura per il monitoraggio ambientale
Il monitoraggio delle superfici e del personale rappresenta uno strumento fondamentale per mantenere puliti gli impianti di produzione e minimizzare il rischio di contaminazione. Scopri le nostre piastre da contatto semplici da utilizzare, le slide da contatto e i tamponi microbiologici (swab) che aiutano a monitorare l’efficienza di queste misure.
Offriamo terreni di coltura per il monitoraggio attivo dell’aria, come le piastre di sedimentazione e da contatto e le strisce agarizzate da utilizzare con i rispettivi sistemi di monitoraggio. L’ampia varietà delle formulazioni delle piastre di sedimentazione consente un monitoraggio passivo continuo nei punti critici, durante la produzione. Per le classi critiche delle camere bianche utilizzate nelle produzioni sterili, forniamo tamponi ICR, piastre di sedimentazione e da contatto sterilizzate con i raggi gamma e confezionate in triplo involucro.
Terreni di coltura per test "media fill"
Un test “media fill” (noto anche come simulazione del processo) è una prova microbiologica fondamentale per valutare le prestazioni di un processo produttivo asettico, condotta sostituendo il prodotto farmaceutico o la bevanda con un terreno di coltura sterile. I terreni di coltura pronti all’uso per test media fill nel settore farmaceutico comprendono il brodo ai peptoni di soia e caseina (TSB) e il brodo di peptone vegetale (VPB). Questi brodi liquidi sono sterili e vengono forniti in sacche da 10 L. Su richiesta sono disponibili anche sacche preparate ad hoc. I nostri terreni di coltura granulari vengono formulati con grande attenzione per garantire ai produttori farmaceutici la possibilità di effettuare test "media fill" efficaci con rischi minimi. Come per i terreni pronti all'uso, sono disponibili TSB standard e TSB di origine non animale. I nostri terreni granulari sono irradiati e in triplo involucro, per garantire la massima sicurezza durante l’esecuzione dei test media fill. Per i test media fill condotti su impianti d’imbottigliamento delle bevande e tritaghiaccio, utilizza il nostro terreno granulare Linden Grain.
Terreni di coltura per la ricerca dei micoplasmi
La contaminazione da micoplasmi è un problema diffuso e ricorrente nell’ambito delle colture cellulari. Questi microrganismi, appartenenti alla classe dei Mollicuti, sono relativamente piccoli (0,2 – 0,3 µm). Essendo privi di parete cellulare, non risultano sensibili alle penicilline o ad altri antibiotici che agiscono su questa struttura. Ciò consente loro di proliferare nei terreni di coltura, raggiungendo titoli elevati senza provocare alcuno dei tipici sintomi di contaminazione batterica, come la torbidità. Pertanto, è importante cercare i micoplasmi in diverse fasi del processo produttivo. Offriamo un assortimento completo di terreni di coltura liquidi e solidi pronti all’uso per la ricerca dei micoplasmi, in conformità a quanto previsto dalla Farmacopea Europea 6.1 (2.6.7.) e dall’USP 35 (63).
Terreni di coltura per la ricerca di microrganismi patogeni, responsabili del deterioramento e indicatori
La presenza di microrganismi nelle materie prime o nei prodotti finiti del food and beverage può causare il deterioramento del prodotto e patologie nei consumatori. Offriamo un’ampia gamma di terreni di coltura disidratati e pronti all’uso per i metodi convenzionali di ricerca dei microrganismi patogeni, responsabili del deterioramento e indicatori. I terreni di coltura per la fase di arricchimento possono essere preparati al momento, semplicemente pigiando un tasto, con il rivoluzionario sistema ReadyStream® in grado di preparare ed erogare il terreno preriscaldato quando e dove serve. Il sistema utilizza terreni concentrati 10X, il che consente di erogare fino a 100 L di terreno a partire da una sacca da 10 L.
Terreni di coltura per test di sterilità
Il test di sterilità è un test microbiologico fondamentale richiesto dalle GMP per confermare che i prodotti non contengano microrganismi vitali. Questo test è essenziale per dispositivi medici, prodotti farmaceutici, preparati, materiali tissutali e altri prodotti dichiarati sterili o privi di microrganismi vitali. I terreni di coltura e le soluzioni di lavaggio per i test di sterilità sono componenti essenziali dei prodotti Steritest™. Essi offrono i massimi livelli di qualità e di sicurezza nelle analisi. Il terreno digerito di soia e caseina (brodo ai peptoni di soia e caseina) è indicato per le colture di funghi e di batteri aerobi. Il terreno fluido al tioglicolato (FTM) è destinato innanzitutto alla ricerca dei batteri anaerobi. Permette, però, di individuare anche i batteri aerobi. Il terreno al tioglicolato limpido presenta le medesime caratteristiche di fertilità del terreno FTM standard, ma questa formulazione alternativa è dotata di una maggiore limpidezza all'osservazione rispetto all’FTM, che appare leggermente torbido o offuscato.
Supplementi e additivi per terreni di coltura
Molti terreni per garantire una crescita ottimale dei microrganismi richiedono supplementi o additivi, come antibiotici, glicerolo o Tergitol™. Scopri il nostro assortimento per trovare il supplemento più indicato per le tue esigenze.