Merck
HomeProdottiChimica analiticaFotometria e analisi chimiche rapideStrisce, cartine, lettori e accessori per misure di pH
Strisce, cartine, lettori e accessori per misure di pH
Il pH ha un ruolo cruciale in biochimica, chimica e tecnologia, influendo su numerosi processi chimici. Anche i risultati di molti metodi analitici dipendono dal pH del solvente o del tampone. Offriamo un gran numero di prodotti per la misura rapida del pH con diverse modalità di funzionamento, come cartine indicatrici, strisce reattive e kit analitici.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Strisce indicatrici per pH che non rilasciano colore
Strisce indicatrici per pH che non rilasciano colore
Le strisce indicatrici MQuant® che non rilasciano colore contengono speciali indicatori legati covalentemente al supporto di cellulosa. Ciò consente di lasciare le strisce indicatrici nel mezzo da analizzare per un periodo indefinito di tempo e quindi di ottenere misurazioni accurate anche con campioni debolmente tamponati. Le strisce indicatrici MQuant® coprono diversi intervalli di pH; si va dalle strisce universali per l'intera scala da 0 a 14, a quelle per intervalli più ristretti, a seconda delle applicazioni. Per maggiore comodità, offriamo strisce confezionate singolarmente, tubetti da 100 strisce e confezioni personalizzate.
Strisce indicatrici per la determinazione del pH in soluzioni torbide e colorate
Strisce indicatrici per la determinazione del pH in soluzioni torbide e colorate
Le strisce indicatrici MQuant® e Reflectoquant® sono utilizzate per misurare il pH in soluzioni colorate e/o torbide in cui le strisce convenzionali possono produrre risultati falsati. In queste strisce, il supporto della zona reattiva è costituito da una pellicola trasparente che consente di effettuare la lettura sul lato posteriore. Le particelle dei campioni torbidi e delle sostanze coloranti rimarranno sulla superficie del materiale assorbente e non interferiranno con la lettura dei risultati. Queste strisce indicatrici sono state ideate per fornire risultati affidabili in soluzioni torbide o colorate, senza dover sottoporre il campione a ulteriore preparazione.
Lettori per la determinazione del pH
Lettori per la determinazione del pH
Misura il pH con la nostra app gratuita per dispositivi mobili MQuant® StripScan: potrai leggere digitalmente in pochi secondi le strisce indicatrici MQuant® nell’intervallo di pH 0-14. La app analizza le strisce indicatrici utilizzando la fotocamera del cellulare con una scheda colorimetrica di riferimento. I risultati saranno gestiti, visualizzati e condivisi senza fatica con l’applicazione dashboard StripScan.
Inoltre, per determinazioni quantitative del pH in laboratorio, forniamo strisce indicatrici con taratura lotto-specifica, utilizzabili con il nostro riflettometro portatile estremamente semplice da usare Reflectoquant® RQflex®20.
Cartine e kit per la determinazione del pH
Cartine e kit per la determinazione del pH
Offriamo un’intera gamma di cartine per pH classiche prodotte impregnando della carta da filtro di elevata qualità con un indicatore o con miscele di diversi indicatori. Consulta la nostra offerta di cartine indicatrici MQuant® e scopri il prodotto perfetto per la tua applicazione.
Per campioni limpidi e leggermente colorati, offriamo i kit di indicatori liquidi MQuant® particolarmente adatti per le determinazioni del pH in acque potabili, reflue, superficiali, di caldaie, acquari, piscine e in campioni di terreno. Inoltre, soluzioni molto torbide o colorate possono essere rese limpide e incolori per la successiva determinazione del pH mediante filtrazione o trattamento con carbone attivo.