Merck
173017
Supelco
Prove 300 Spectrophotometer
suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Product Name
Prove 300, suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Prove 300
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Spectroquant®Prove 300: un robusto spettrofotometro UV/VIS per determinazioni sensibili come le analisi delle acque potabili e delle bevande.
Spettrofotometro UV/VIS Spectroquant con risoluzione spettrale 4 nm®
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contatta l'Assistenza Tecnica