Merck
Tipizzazione del sangue
Reagenti per la determinazione del gruppo sanguigno
La tipizzazione del sangue (nota anche come determinazione del gruppo sanguigno) è un processo di classificazione del sangue basato sulla rilevazione di antigeni presenti sulla superficie dei globuli rossi. La corretta determinazione del gruppo sanguigno dei donatori e dei pazienti è fondamentale per la sicurezza delle trasfusioni di sangue e dei componenti del sangue, o dei trapianti di organi e tessuti. La tipizzazione consiste nell'utilizzo di reagenti o dispositivi specifici altamente standardizzati e regolamentati per la determinazione del gruppo sanguigno mediante test su campioni di sangue.
La International Society of Blood Transfusion (ISBT) riconosce trentanove principali sistemi di classificazione dei gruppi sanguigni umani in base alla presenza o meno di varianti antigeniche comuni e rare; tra questi i sistemi più comunemente utilizzati sono i sistemi di tipizzazione ABO e Rh. Il principio di base della tipizzazione sanguigna implica l'osservazione di una semplice reazione antigene-anticorpo che porta all'emoagglutinazione o aggregazione dei globuli rossi. 
Categorie in evidenza
Tipizzazione del gruppo sanguigno
Tipizzazione del gruppo sanguigno
Soluzioni per la tipizzazione del sangue: scoprite un vasto assortimento di reagenti e di intermedi standardizzati. Promuoviamo la creatività nello sviluppo di prodotti per la tipizzazione del sangue
Per acquistare
Reagenti finiti per la tipizzazione del gruppo sanguigno
Reagenti finiti per la tipizzazione del gruppo sanguigno
Reagenti pronti per la conformità: esplorate il nostro ampio assortimento di reagenti conformi alla Direttiva europea 98/79/CE, disponibili in varie versioni per soddisfare qualunque necessità.
Per acquistare
Intermedi di produzione per la determinazione del gruppo sanguigno (FFMU)
Intermedi di produzione per la determinazione del gruppo sanguigno (FFMU)
Incrementate la produzione con intermedi per la determinazione del gruppo sanguigno standardizzati. Utilizzate surnatanti di colture cellulari contenenti anticorpi monoclonali umani/ murini per produrre i vostri reagenti e i vostri dispositivi.
Per acquistare
La International Society of Blood Transfusion (ISBT) riconosce trentanove principali sistemi di classificazione dei gruppi sanguigni umani in base alla presenza o meno di varianti antigeniche comuni e rare; tra questi i sistemi più comunemente utilizzati sono i sistemi di tipizzazione ABO e Rh. Il principio di base della tipizzazione sanguigna implica l'osservazione di una semplice reazione antigene-anticorpo che porta all'emoagglutinazione o aggregazione dei globuli rossi. 
Nel sistema ABO, il fenotipo di un individuo è solitamente determinato sulla base delle reazioni di emoagglutinazione dei suoi globuli rossi con antisieri Anti-A, Anti-B e Anti-AB (tipizzazione diretta). La mancanza di emoagglutinazione dimostra l'assenza dell'antigene specifico, per cui il test risulta negativo. Nell’analisi di campioni di sangue di adulti, la conferma del gruppo sanguigno con il sistema ABO può essere fornita dalle reazioni del siero di un individuo con sospensioni standard di globuli rossi A e B (tipizzazione indiretta).
I reagenti e i dispositivi per la determinazione dei gruppi sanguigni sono altamente regolamentati in tutti i mercati in quanto i risultati dei test non forniscono solo un risultato di rilevanza diagnostica, ma anche terapeutica. Gli esiti determinano infatti quale tipo di sangue, emoderivato o tessuto verrà fornito al paziente. Lo sviluppo e la produzione di reagenti e dispositivi regolamentati per la determinazione dei gruppi sanguigni devono poter contare sulla qualità, l’uniformità e l'affidabilità delle materie prime, in particolare dell'elemento costitutivo, l’anticorpo, ma anche delle sostanze chimiche e dei componenti accessori. 
Prodotti per la determinazione del gruppo sanguigno. 
Offriamo reagenti finiti e materie prime per la determinazione del gruppo sanguigno. Contattaci per saperne di più
Ricerca di documentazione
Cercate informazioni più specifiche?
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Per leggere i documenti
Articoli in evidenza
  • Case Study: OEM Blood Typing
    A Blood Typing company was going through the process of expanding its portfolio of blood typing platform assays to further penetrate the market.
  • Brochure: Blood Typing Monoclonal Antibodies FFMU
    Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies to the blood typing market. Our large portfolio of standardized antibody intermediates for further manufacturing use allows manufacturers to create and manufacture a wide variety of blood typing reagents and devices.
  • Brochure: BIOSCOT® Blood Typing Monoclonal Reagents
    The BIOSCOT® name is globally synonymous with quality & Merck is one of the leading providers of monoclonal antibodies for the blood typing market. We offer the largest portfolio of human IgM monoclonal antibodies available today.