Merck
KezdőlapLízis és fehérje extrakcióCsapadékképzési eljárások
Csapadékképzési eljárások
A fehérje kicsapása a 2-D elektroforézishez való mintaelőkészítés opcionális lépése. A kicsapást, majd a mintaoldatban történő reszuszpendálást általában arra használják, hogy a mintában lévő fehérjéket szelektíven elválasszák a szennyező fajoktól, mint például sók, detergensek, nukleinsavak, lipidek stb., amelyek egyébként zavarnák a 2D eredményt. A kicsapást követő reszuszpendálás arra is alkalmazható, hogy híg forrásból (pl. növényi szövetekből, vizeletből) koncentrált fehérjemintát készítsünk. Vegyük azonban figyelembe, hogy egyetlen kicsapási technika sem teljesen hatékony, és előfordulhat, hogy egyes fehérjék nem szuszpendálódnak könnyen a kicsapást követően. Így a mintaelőkészítés során alkalmazott kicsapási lépés megváltoztathatja a minta fehérjeprofilját. Ha a mintában lévő összes fehérje teljes és pontos reprezentációja elsődleges fontosságú, a kicsapást és a reszuszpendálást kerülni kell.
A Cytiva 2-D Clean-Up Kit használható a szennyező anyagok eltávolítására és a 2-D elektroforézis mintázat javítására. A fehérjéket kicsapjuk a kicsapási reagensek kombinációjával, míg a zavaró anyagok, például nukleinsavak, sók, lipidek vagy detergensek oldatban maradnak. A minták az IEF-hez a kívánt denaturáló oldatban reszuszpendálhatók. Minden készlet 50 darab, egyenként legfeljebb 100 µl mintát képes feldolgozni. Az 1.4.1. szakasz (Minták tisztítása a 2-D Clean-Up Kit használatával) ismerteti a kitet, és protokollt ad a használatához.
A 8. táblázat felsorol néhány használható kicsapási technikát. Ha a minta előkészítése kicsapást igényel, általában csak egy kicsapási technikát alkalmaznak.