Merck
Kezdőlap(ELISA) Enzimhez kötött immunszorbiens próbaConferma® ELISA: A minta kimutatása és a vizsgálat konzisztenciája a tervezéssel
Conferma® ELISA: A minta kimutatása és a vizsgálat konzisztenciája a tervezéssel
Ha erős mintadetektálásra és hosszú távú vizsgálati konzisztenciára van szüksége, forduljon a Conferma® ELISA-khoz. Az ELISA-kat házon belül fejlesztjük és gyártjuk a kritikus reagensektől a kész tesztekig, és nagy hangsúlyt fektetünk a tételről tételre konzisztens teljesítményre. 
A Conferma® ELISA elvek összefoglalása:
  • Teljes 96 lyukú tesztek, beleértve a minőségellenőrzéseket (alacsony, közepes, magas)
  • Kritikus reagensek szigorúan fiziokémiai értékeléssel tételről tételre
  • A reprodukálhatóság megerősítése céljából megállapított arany standardok
  • Endogén minta áthidalása, mint tételfelszabadítási teszt
A grafikonok az összes Conferma<sup>®</sup> ELISA (TNFα, IL-6, IL-8 és MCP-1) erős mintadetektálását mutatják, mindegyik >80%-os detektálással, valamint a TNFα ELISA tételenkénti konzisztenciáját, amelynek párhuzamossága >0,98, amikor 3 tételt hasonlítanak össze.
1. ábra.A Conferma® ELISA-k magas mintadetektálási és tételenkénti konzisztenciát biztosítanak. (A.) A minta %-os (kimutatási határérték feletti, vagy LOD) kimutatása normál és beteg szérummintákban a Conferma® ELISA-k segítségével a TNF-α, IL-6, IL-8 és MCP-1 analitekre. (B.) Példa a TNF-α ELISA kész kit vizsgálatára. A 3 tételből származó kalibrációs görbéket hasonlították össze a matematikai hasonlóság szempontjából, ahol az 1 érték tökéletes párhuzamosságnak minősül. Az 1., 2. és 3. tételt a kék, sárga és magenta vonalak jelölik. A 2. tétel és az 1. tétel párhuzamossága 0,983, a 3. tétel és az 1. tétel párhuzamossága pedig 0,992 volt.
A Conferma® ELISA-módszer bevezetése
A kizárólag kutatási célú (RUO) vizsgálatokat a felfedezéstől a klinikai vizsgálatokig a vizsgálatok széles körében alkalmazzák. Bár a RUO címke nem ró szabályozási terhet a gyártóra, az olyan dokumentumok, mint az ICH M10 útmutató1 jelzik, hogy a végfelhasználónak a vizsgálatok jellegétől függően milyen szigorral kell eljárnia. A kutatások e spektrumának kezeléséhez olyan vizsgálatot kell előállítani, amely magas fokú ellenőrzésnek is ellenáll, és amely minden kutató számára a polcról elérhető. Ezt szem előtt tartva vállaljuk a kritikus reagensek részletes értékelését és a szigorú R&;D tesztelést, mindezt szigorú minőségbiztosítási eljárások alkalmazásával. Olvasson tovább, hogy megismerje a Conferma® ELISA módszer minden egyes lépésének részleteit.
Hogyan Conferma®< ELISA-ok működése
A Conferma® ELISA-ok a szendvics ELISA formátumot követik. A szendvics-ELISA egy általános enzimhez kötött immunszorbens próba (ELISA) eljárás, amely egy minta antigénszintjét méri, és összehasonlítja egy hasonló célpont ismert szintjének válaszával, amelyet általában sorozatosan hígítva egy standard görbévé alakítanak. Az antigén két antitest, a befogadó antitest és a kimutató antitest közé van "szendvicsbe zárva". Ezek az antitestek lehetnek poliklonális antitestek vagy, mint a Conferma® ELISA-ink esetében, monoklonális antitestek (mAbs). A szendvics ELISA-kat az egyik legérzékenyebb és legspecifikusabb ELISA-típusnak tekintik a biomarkerek elemzésére szolgáló antitestek kimutatására, mivel két egyedi epitópra van szükség annak megállapításához, hogy a megfelelő fehérjét azonosították-e. A 2. ábra mutatja be e Conferma® tesztek működését.
A Conferma<sup>®</sup> ELISA-próbák működésének illusztrációja, beleértve a befogadó antitest 96 lyukú lemezre történő előbevonását, a minta/standard hozzáadását, a biotin-jelölt detektáló antitestek hozzáadását a lyukakhoz, az inkubálást torma-peroxidázzal (HRP)-streptavidinnel, majd az eredményt.
2. ábra.Hogyan működnek a Conferma® ELISA-k. A Conferma® ELISA-k a biomarkerek mérésére szolgáló antitestek kimutatására szendvics ELISA-módszert alkalmaznak. Ennek során a befogadó antitestet előzetesen bevonják egy 96 lyukú lemezre, hozzáadják a célpontot tartalmazó mintát és a standardot. A biotin-jelölt detektáló antitestek hozzáadása a lyukakhoz és a torma-peroxidázzal (HRP)-streptavidinnel történő inkubálás befejezi a szendvicset, és jelet ad a koncentráció meghatározásához.
Kritikus reagensek ellenőrzése
AConferma® kritikus reagenseket, a monoklonális antitesteket és a rekombináns kalibráló fehérjéket (standard/QC) házon belül állítjuk elő kiválósági központjainkban Kaliforniában, az Egyesült Államokban és Izraelben. Kiterjedt tesztelés igazolja a reagensek hasonlóságát és teljesítményét. A kalibrátorfehérjék például nagyon hasonlítanak az UniProtban közzétett érett szekvenciákhoz, és a vizsgálat mAb-jei nagy affinitással rendelkeznek irántuk.
A Conferma® kritikus reagensek tesztelésére a következő fiziokémiai technikákat alkalmazzuk:
  • Masszaspektrometria (LC-MS/MS & RP-LC-UV-MS, 3. ábra és 1. táblázat): A fehérje szekvenciájának megadása és a mért tömeg meghatározása
  • SPR (Surface Plasmon Resonance, 2. táblázat): Megerősíti a nagy affinitást (KD <0.5 nM) minden egyes mAb-nek a standardhoz
  • AAA (Aminosav-analízis): Arany standard a fehérjekoncentrációhoz 
Az IL-6 Conferma<sup>®</sup> ELISA (termékszám: EZIL6-98K) két tételének LC-MS/MS analízise alapján meghatározott szekvencia-lefedettség. Mindkét tétel erős szekvencia-lefedettséget mutat (>80%).
3. ábra.LC-MS/MS elemzés. Két tétel IL-6 Conferma® ELISA kalibrátor anyag szekvencia-lefedettsége LC-MS analízis alapján. A kék kiemelés az IL-6 azonosított szekvenciáit mutatja.
Assay tesztelés alapelvei és technikái
Assay megvalósíthatósági tesztelése meghatározza azokat a működési paramétereket, amelyeket egy assay-nek mind házon belül, mind a tudós kezében teljesítenie kell. Az ajánlott tesztek jól dokumentáltak1-4, például az ICH M10 útmutatóban,1 és ezek közül sokat a Conferma® ELISA-k tesztelése során is alkalmazunk (3. táblázat). A tesztelés teljes listája megtalálható az egyes tesztek hitelesítési jelentésében. Példa tesztelési adatok a 4. ábrán láthatók.
A Conferma<sup>®</sup> MCP-1 ELISA (termékszám: EZMCP1-99KRM) és a Conferma<sup>®</sup> TNF-α ELISA (termékszám: EZHTNFA-150K) mintapárhuzamosságát és a szérumminták %-os visszanyerését bemutató példadiagramok, amelyek átlagosan 95%-os visszanyerést mutatnak.
4. ábra.Példa a vizsgálati adatokra. (A.) Mintapárhuzamossági példa a Conferma® MCP-1 ELISA teszthez. Öt endogén szérumminta magas célfehérje-szintekkel hígítva és visszaszámolva az eredeti értékre. (B.) Minta-visszanyerési vizsgálati példa a Conferma® TNF-α ELISA teszthez. Öt humán szérummintát három ismert mennyiségű rekombináns fehérjével spicceltünk. A visszanyerés tartományban és átlagértékben van kifejezve (pl. TNF-α szérum = 85%-105%, átlag = 95%).
Lot-to-Lot konzisztencia
Az ELISA-k kulcsfontosságú részét képezik egy laboratórium kísérleti stratégiájának, mind az ismételt, egyszeri felhasználás, mind a folyamatban lévő longitudinális vizsgálatok részeként. Mindkét esetben kulcsfontosságú szempont, hogy a vizsgálat hosszú távon következetesen működjön. A Conferma® ELISA-k a kit gyártása előtt tételről tételre történő kritikus reagensvizsgálattal, a kész kit megerősítésével egy belső referencia standarddal szemben, valamint egy endogén mintahíddal kezdődnek, az adatokat pedig hosszú távú trenddiagramokban rögzítik (4. táblázat). E vizsgálatból származó adatpéldákat az 1B. ábra (standardgörbe összehasonlítás/paralelizmus) és az 5. táblázat (mintatétel-tétel közötti áthidalás) mutatja be.
Conferma® ELISA termékek<onferma®/h2>
A Conferma® ELISA-kat úgy tervezték és tesztelték, hogy tételről tételre erős mintadetektálást és dinamikus tartományt biztosítsanak. Az ennek eléréséhez használt módszerek és protokollok az iparágban jelenleg alkalmazott legmodernebbek közé tartoznak. Az eredmény olyan tesztek, amelyeket úgy terveztek, hogy eredményesek legyenek.
Minden teszthez két kulcsfontosságú dokumentum tartozik, egy, a tesztelési folyamatot részletező ellenőrzési jelentés és egy tétel-specifikus analitikai tanúsítvány, amelyek az alább linkelt termékoldalakon találhatók. Az egyes ELISA-próbák protokolljait is megtalálja ezeken az oldalakon.
Megnézheti ezt a webináriumot is, hogy megtudjon többet a Conferma® ELISA folyamat mögött álló részletekről.
Loading
Kizárólag kutatási célra. Nem használható diagnosztikai eljárásokban.
Hivatkozások/További olvasmányok
1.
2019. ICH M10 on bioanalytical method validation - Scientific guideline. [Internet]. European Medicines Agency: EMA. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/ich-m10-bioanalytical-method-validation-scientific-guideline
2.
Piccoli S, Sauer J, Ackermann B, Lilly E, Allinson J, Arnold M, Amur S, Fda U, Aubrecht J, Baker A. 2019. Points to Consider Document: Scientific and Regulatory Considerations for the Analytical Validation of Assays Used in the Qualification of Biomarkers in Biological Matrices Biomarker Assay Collaborative Evidentiary Considerations Writing Group. [Internet]. Critical Path Institute (C-Path): Available from: https://c-path.org/wp-content/uploads/2019/06/evidconsid-whitepaper-analyticalsectionv2019.pdf
3.
O’Hara DM, Theobald V, Egan AC, Usansky J, Krishna M, TerWee J, Maia M, Spriggs FP, Kenney J, Safavi A, et al. 2012. Ligand Binding Assays in the 21st Century Laboratory: Recommendations for Characterization and Supply of Critical Reagents. AAPS J. 14(2):316-328. https://doi.org/10.1208/s12248-012-9334-9
4.
King LE, Farley E, Imazato M, Keefe J, Khan M, Ma M, Pihl KS, Sriraman P. 2014. Ligand Binding Assay Critical Reagents and Their Stability: Recommendations and Best Practices from the Global Bioanalysis Consortium Harmonization Team. AAPS J. 16(3):504-515. https://doi.org/10.1208/s12248-014-9583-x