Kitozán-alapú bioanyagok
Guolin Wu1, Hui Gao2, Jianbiao Ma1,2
1Nankai University, 2Tianjin University of Technology
Material Matters, 2012 v7, n3
Bevezetés
A kitin, egy természetes poliszacharid, a cellulóz után a második leggyakoribb természetes biopolimer a világon. Ez az ízeltlábúak, köztük a rákok, garnélarákok és homárok, valamint egyes gombák exoskeletonjának elsődleges, nagy modulusú rostos összetevője. Szerkezetileg a kitin egy oldhatatlan, lineáris, erősen kristályos polimer, amely izotaktikus poli- N-acetil-D-glükózaminból áll ( 1A. ábra). A kitozán, az egyetlen természetesen előforduló kationos amino-poliszacharid (1B ábra), a kitin N-deacetilezéséből származik, ami N-acetilglükozamin és glükozamin kopolimert eredményez. A kitozánt a deacetilezési fok (DDA) jellemzi, amely lehetővé teszi, hogy híg ecetsavban oldható legyen, ha a DDA >40%. A kitozánt széles körben tanulmányozták számos biomedicinális alkalmazásban, mint például sebgyógyítás, hemodialízis membránok, gyógyszer- és génszállító rendszerek, implantátum bevonatok és szövetmérnöki/regenerációs alkalmazások, jó biokompatibilitása, savas bomlástermékek nélküli biológiai lebonthatósága és nem toxikus jellege miatt. Az orvosbiológiai alkalmazásokhoz tervezett speciális funkcionalitást a kitozánon függő funkciós csoportok beoltásával érik el primer amin- vagy hidroxilcsoportokon keresztül, a polimer gerincének módosítása nélkül, az eredeti tulajdonságok megőrzése érdekében.
1. ábra.A) kitin és B) kitozán kémiai szerkezete.
Chitosan for Drug and Gene Delivery Systems
A chitosan egyedülálló fiziokémiai és biológiai tulajdonságai miatt ideálisan alkalmazható a gyógyszerhordozó rendszerekben. Jelentések szerint fokozza a gyógyszerpermeációt a bél-, orr- és bukkális nyálkahártyán keresztül1. Az inzulinnal kapszulázott kitozán nanorészecskéket először 1997-ben Alonso és munkatársai készítették el nyulak orrba juttatására2. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a kitozán fokozza az olyan peptidek, mint az inzulin és a kalcitonin felszívódását az orrhámon keresztül3. A kitozán nanorészecskéket génszállításra is kifejlesztették4. Ez a legjelentősebb természetes polimer alapú génszállító vektor, mivel biológiailag lebontható, biokompatibilis és egyedülálló módon képes elektrosztatikus kölcsönhatások révén komplexet képezni a DNS-sel, amikor savas oldatban protonálódik5,6. Mumper és munkatársai írták le először a kitozánt, mint plazmidok hordozórendszerét7. A kitozán/plazmid DNS nanorészecskék könnyen kialakultak a kitozán pozitív töltésű amincsoportjai és a DNS negatív töltésű foszfátcsoportjai közötti komplexképződéssel. A molekulatömeg és a deacetilezési fok (DDA) jelentős hatással van a kitozán génszállításban mutatott teljesítményére. A nagy molekulatömegű kitozán több lánchálózati összefonódást eredményez a DNS-sel, erősebb komplexeket hoz létre, és jobb génszállítási hatékonyságot8 eredményez. A DDA, jellemzően 40-100% között, befolyásolja a kitozán fiziokémiai tulajdonságait. A mérsékelt DDA növeli a kitozán transzfekciós hatékonyságát a génszállító rendszerben, de a tiszta kitozán esetében a transzfekciós hatékonysága még mindig viszonylag alacsony a vírusvektorokhoz képest. Számos kémiai módosítás, mint például kvaternizálás9, dezoxikolsav-módosítás10, galaktozilálás11, galaktozilálás11., PEI beoltás12 és tiolizálás13 -t végeztek a kitozánon, hogy javítsák a génátvitel hatékonyságát. A módosított kitozán és a nukleinsavval töltött nanokomplexei új módszert teremtettek a különböző betegségek kezelésére szolgáló génterápia előállítására.
Chitosan for Tissue Engineering
A tanulmányok azt sugallják, hogy a kitozán és származékai ígéretes jelöltek a szövetsebészeti alkalmazások támogató anyagaként. A kitozán alapú szöveti állványok közé tartozik a bőr14 (2. ábra), a csont15,16 (3. ábra), a csont15,16 (3. ábra/b>), porc17, máj18,19, ideg20 és ér21,22. A kitozán sokoldalúsága a benne rejlő antibakteriális természetnek, a minimális idegentest-reakciónak, a sebgyógyító aktivitásnak, valamint a porózus szerkezetek és gélek kialakításának képességének köszönhető. Emellett a kitozán nagy affinitással rendelkezik a in vivo makromolekulákhoz, alkalmas a sejtek beágyazódására és a csontvezetésre. Fontos, hogy a kitozánról megállapították, hogy a polikationos jellege miatt, amely fokozza a sejtek vonzását a polimerhez, gyorsító hatással van a szövetszerkesztési folyamatokra.
A kitozán egyik példája a bőr szövetszerkesztésben és a bőrpótlóként való felhasználásban a kitozán film és szivacs kétrétegű szerkezetéből kialakított állványzat. Az állványzatot egymás után dolgozták fel egy sűrű kitozánfilm oldatos öntéssel történő kialakításával, majd liofilizálással porózus kitozánszivacsot képezve. Porogéneket, például nátrium-kloridot, glükózt és szacharózt használtunk, hogy nagy pórusokat hozzunk létre a kitozán szivacsrétegben (2. ábra). Amikor humán neofetális dermális fibroblasztokat ültettek a kitozán szivacsrétegbe, a sejtek a nagy pórusok alján kiterjedt alakban növekedtek és szaporodtak. A tenyésztés után a fibroblasztok az újonnan képződött extracelluláris mátrixokon keresztül szorosan tudtak kötődni a szivacsréteghez, így egy élő sejt-mátrix-chitozán kompozitot kaptak. A sejtkultúra során a kétrétegű kitozán anyag stabil maradt; a szövetszerkezeti állványként használt kollagén szivacsanyagnál azonban jellemzően összehúzódás figyelhető meg. Az eredmények azt sugallják, hogy a bőrszövet-technológiában állványzatként használt kitozán jó alternatívája lenne egyes kollagén anyagoknak14. Megállapították, hogy a sejtek kötődésének mértéke a kitozán22 deacetilezési százalékától is függ.
2. ábra.A szacharóz kimosási módszerrel előállított mesterséges bőrként kialakított kétrétegű kitozán szivacsok SEM-felvételei: A) 4,5%-os szacharóz kitozánoldatban mint porogén; B) 6%-os szacharóz kitozánoldatban mint porogén.
A kitozán hasznosságát a csontok helyreállítására szolgáló szövettechnológiában is vizsgálták. A foszforilált kitozánt (P-kitozán) kalcium-foszfátcementbe lehet keverni és csontdefektusba beültetni. Például a nyulak csontdefektusaiba beültetett P-chitozán cement azt mutatja, hogy minden seb fokozatosan gyógyult, és a nyulak aktívak voltak, műtét utáni komplikációk nélkül. A beültetés után 1, 4, 12 és 22 héttel a röntgenfelvételek (3. ábra) azt mutatják, hogy a P-chitozánt tartalmazó minták lehetővé tették a defektes csontok stabilizálását és a helyes pozíció fenntartását. Az új csontképződés és az implantátum biodegradációja a csontdefektusokban egyértelműen tükröződött a fokozatosan gyengülő umbral a röntgenfelvételeken. A teljes folyamat során a kontrollok csontjavulása kevésbé tökéletesen haladt, mint a foszforilált kitozánnal megerősített implantátumokkal rendelkezőké.
3. ábra.Az előkeményített foszforilált kitozánnal (P-mitozán) erősített kalcium-foszfátcementek röntgenfelvételei a beültetés után: A) 1 hét (P-kitozán: 0,12 g/ml); B) 4 hét (P-kitozán: 0,12 g/ml); C) 12 hét (P-kitozán: 0,12 g/ml); D) 12 hét (P-kitozán: 0.07 g/ml); E) 12 hét (P-kitozán: 0,02 g/ml); F) 12 hét (P-kitozán: 0 g/ml); G) 22 hét (P-kitozán: 0,12 g/ml).
A közelmúltban az injektálható polimer hidrogélek nagyon vonzóvá váltak a szövettechnológiában. Az injektálható hidrogéleknek különleges előnyei vannak:
1. Az implantációs műtét kiváltható egy egyszerű, minimálisan invazív injekciós eljárással
2. A beültetési műtétet egy egyszerű, minimálisan invazív injekciós eljárással lehet helyettesíteni. A sejtek és a bioaktív részek, mint például a növekedési faktorok, könnyen beépíthetők in situ
3. A gélek bármilyen kívánt alakban kialakíthatók, a környező szövetekhez való jó igazodással
4. A gélek lehetővé teszik a tartós vagy ingerekre reagáló hatóanyag-felszabadulást
5. A gélek csökkentik a beadás gyakoriságát, és így könnyítik a betegek terheit
Az elmúlt években számos injektálható kitozán alapú hidrogélt fejlesztettek ki szövettechnológiai célokra. Ezeket a hidrogéleket vagy fizikai24 vagy kémiai térhálósítási módszerekkel állítják elő, például redox-iniciált25, foto-iniciált26 és enzimatikus27 térhálósítással. Továbbá, a térhálósított hidrogélek paraméterei, mint például a gélképződési idő, a gél modulus és a hidrogél lebonthatósága a polimerek molekulatömegével és a térhálósítási sűrűségekkel beállítható.
Kitozán a hemodialízis membránokhoz
A hemodialízis egy testen kívüli vértisztítási eljárás a késői stádiumú vesebetegségben szenvedő betegek kezelésére, amely polimer féligáteresztő membránt használ a vérből a kívánt mennyiségű toxikus biológiai anyagcseretermékek eltávolítására. A kitozánt a nagy szakítószilárdsága mellett a karbamid és a kreatinin számára megfelelő áteresztőképessége miatt a mesterséges vesemembránként használható anyagként azonosították. A tiszta kitozánmembránok azonban a szérumfehérjék számára nem áteresztők és nem rendelkeznek megfelelő kompatibilitással. Különböző módosítások javítják a kitozán hemodialízismembránok kompatibilitását, szelektivitását és dialízisrátáját a közepes és nagy méretű molekulák számára. Például a dialízismembránokban használt, függő 2-hidroxietil-metakrilát (HEMA) beültetéssel ellátott kitozán fokozott permeációt mutatott a glükóz, a karbamid és az albumin számára a nem módosított kitozán filmekhez képest28. Heparint és dextrán-szulfátot is használtak a kitozánmembránok módosítására, hogy javítsák vérkompatibilitásukat a hemodialízisben29. A kitozán-graft-poli(vinil-acetát) (chitosan-g-PVAc) membránok a kereskedelmi cellulózmembránhoz képest nagyobb áteresztőképességet mutattak a kreatinin, a karbamid és a glükóz számára, és átjárhatatlanok az esszenciális tápanyag albumin30 számára. Mindezen kiváló tulajdonságok miatt a kitozán-alapú membránok olyan potenciális alkalmazásokat jelentenek, mint a mesterséges szervek, például a vese és a hasnyálmirigy.
Következtetések
A kitozán és a kitozán-származékok jelentős figyelmet kaptak, mint funkcionális biopolimerek a gyógyszerészeti és biomedicinális alkalmazásokban. Formulálhatók nanohordozóként gyógyszer- és génszállításhoz, hidrogélként szövetszerkesztéshez és membránként hemodialízishez. A kitozán és származékai számára még számos potenciális alkalmazást kell kifejleszteni, ami azt jelzi, hogy még nem használják ki teljes potenciáljukat.