Merck
KezdőlapFotokatalízisNicewicz fotoredox katalizátorok Anti-Markovnikhoz
Nicewicz fotoredox katalizátorok Anti-Markovnikhoz
Bevezetés
Míg a Markovnyikov-alkénreaktivitás nagyon jól kidolgozott és általánosan hasznosítják az alap- és kutatási vegyszerek szintézisében, az anti-Markovnyikov-szelektív adduktokhoz való katalitikus hozzáférés sokkal kevésbé fejlett törekvés. David Nicewicz professzorral együttműködve a Sigma-Aldrich büszke arra, hogy olyan fotoexcitabilis akridíniumsók választékát kínálja, amelyek teljes anti-Markovnyikov-szelektivitással képesek elősegíteni a különböző olefin-hidrofunkcionalizációkat.
A 9-mesityl-10-metilakridínium-perklorát kationos szerves oxidálószert eredetileg Shunichi Fukuzimi és munkatársai tervezték.1 Bevezetése óta a Nicewicz-csoport bizonyította ennek az anyagnak és a kapcsolódó fotoredox-katalizátoroknak a széleskörű felhasználhatóságát (794171793876793221), ha elsősorban tioltartalmú hidrogénatom-átvivő társkatalizátorokkal együtt alkalmazzák.2 alkén-kation gyökös intermedierek keletkezése révén,3 ez az egyedülálló fotoredox katalizátor rendszer hidrofunkcionalizálást tesz lehetővé  az aktivált és nem aktivált alkének széles skálájának hidroforilálását különféle nukleofilekkel, például karbonsavakkal, aminokkal, ásványi savakkal, valamint propargil- és allil-alkoholokkal.2-3
Propargil-és-allilalkoholok
1. ábra.Propargil-és-allilalkoholok
Előnyei
  • Fémmentes, látható fény által közvetített katalizátor
  • Lég- és nedvességstabil
  • Enyhe reakciókörülmények
  • Anti-Markovnyikov-szelektivitás
  • Felsőbbrendű oxidáló képesség a Ru- és Ir-polipiridil-fotoxidánsokhoz képest
  • Az akridíniumsók egyszerű gerjesztése LED-es reflektorokkal
Kapcsolódó termékek
Loading
Reprezentatív alkalmazások
Hidroéteresítés
Teljes regioszelektivitást figyeltek meg több mint 10 példában az alkenolok közvetlen intramolekuláris anti-Markovnikov hidroéteresítésére, amikor 9-mezitil-10-metilakridínium-perklorátot használtak 2-fenil-malononitrilt hidrogénatom-donorként.4
hidrogén-atom-donor
Hidroaminálás
Az alkének hidroaminálása elérhető 9-mesityl-10-metilakridínium-tetrafluoroborát (794171) használatával, teljes anti-Markovnyikov-szelektivitással, tioltartalmú társkatalizátor jelenlétében. A tiofenollal telítetlen aminok intramolekuláris hidroaminálása számos nitrogéntartalmú heterociklushoz biztosított hozzáférést.5 Továbbá alifás alkének, α- és β-szubsztituált sztirolok és heterociklusos aminok intermolekuláris hidroaminálását sikerült elérni difenil-diszulfiddal.6
Difenil-diszulfid
2. ábra.Difenil-diszulfid
Hidrotrifluor-metilezés
Ezzel a fotoredox katalizátor rendszerrel különféle trifluor-metilezett termékeket nyertek. A Langlois-reagens (743232) egyelektronos oxidációja 9-mesityl-10-metilakridínium-tetrafluoroborát (794171) és egy tioltartalmú társkatalizátor (metiltioszalicilát vagy tiofenol) segítségével sztirolok és nem aktivált alifás alkének hidrotrifluor-metilálását eredményezi anti-Markovnyikov-szelektivitással. Nicewicz és munkatársai 20 példát szolgáltattak 25-74%-os hozammal.7
Sztirolok hidrotrifluor-metilálása
3. ábra.Sztirolok hidrotrifluor-metilálása
Hidroacetoxilezés
Sztirolok, zománcok és triszubsztituált alifás aminok anti-Markovnyikov-szelektív hidroacetoxilezése lehetséges egy sor karbonsavval, ha 9-mezitil-10-metilakridínium-tetrafluoroborátot (794171) nátrium-benzol-szulfináttal vagy tiofenollal kombinálva. Tizenhét reakcióban 29-99% közötti hozamot mutattunk ki.8
Nátrium-benzol-szulfinát
4. ábra.Nátrium-benzol-szulfinát
Ásványi savak addíciója
Elérhető erős Brønsted-savak anti-Markovnyikov-addíciója alkénekhez teljes regioszelektivitással ezekkel a fotokatalizátorokkal. A hidroklórozáshoz 9-mesityl-10-metilakridínium-tetrafluoroborátot (794171) használunk tiofenollal az addukt előállításához. A hidrofluorozás, a hidrooxifoszforilálás és a hidrooxiszulfonilálás mindegyike a 9-mezitil-2,7-dimetil-10-fenilakridínium-tetrafluoroborát (793876) és a hidrogénatom-donorok, a 4-nitrofenil-diszulfid vagy a 4-metoxi-tiofenol alkalmazásával történik. Itt a 2,6-lutidinium-sók bevonása a nukleofil couterion révén a legjobb reaktivitást biztosította.9
Nukleofil-kutérium
5. ábra.Nukleofil-kutérium
Amiidok intramolekuláris hidrofunkcikalizációja
A telítetlen allyil-amidok és tioamidok anti-Markovnyikov intramolekuláris ciklizációja a kapott 2-oxazolinokat, illetve 2-tiazolinokat eredményezi. Ezek az átalakítások egy fotoredox katalizátorrendszert használnak, amely 9-mezitil-10-metilakridinium-tetrafluoroborátot (794171) tartalmaz difenil-diszulfiddal kombinálva. 17 példán keresztül 59-82%-os hozamot figyeltek meg.10
Kombináció a difenil-diszulfiddal
6. ábra.Kombináció a difenil-diszulfiddal
Hidrodekarboxilezés
A karbonsavak és malonsavak anti-Markovnyikov-hidrodekarboxilezése 9-mezitil-10-fenilakridínium-tetrafluoroboráttal (793221) és difenil-diszulfiddal történik. A dekarboxilezési reakcióhoz bázis és poláros alkoholos oldószer, trifluoretanol bevonása szükséges a jó hozam és a jó hatótávolság elérése érdekében. Tizennyolc példát vettünk fel az elsődleges, másodlagos és harmadlagos karbonsavak hidrodekarboxilezésének bemutatására.11
Tercier-karbonsavak
7. ábra.Tercier-karbonsavak
Poláris radikális keresztező cikloaddíciók
A poláris radikális keresztező cikloaddíciók egy tandem addíciós-ciklizációs sorozatban a fotoredox katalizátor rendszer variációit használják az alkénekből a következő termékek előállítására: g-butilaktonok (α,β-telítetlen karbonsavakkal),12 tetrahidrofuránok (allil-alkoholokkal),13 g-laktámok (telítetlen amidokkal) és pirrolidinek (telítetlen aminokkal).14
Telítetlen-aminok
8. ábra.Telítetlen-aminok
Fotooxigenálás
Nicewicz beszámolóit megelőzően Griesbeck és Cho 9-mesityl-10-metilakridínium-perklorátot használtak O2 jelenlétében, mint látható fény által közvetített katalizátort II. típusú és elektronátvivő fotooxigenálási reakciókhoz.15
Fotoxigenizációs reakciók
9. ábra.Fotoxigenizációs reakciók
Anyagok
Loading
Hivatkozások
1.
Fukuzumi S, Kotani H, Ohkubo K, Ogo S, Tkachenko NV, Lemmetyinen H. 2004. Electron-Transfer State of 9-Mesityl-10-methylacridinium Ion with a Much Longer Lifetime and Higher Energy Than That of the Natural Photosynthetic Reaction Center. J. Am. Chem. Soc.. 126(6):1600-1601. https://doi.org/10.1021/ja038656q
2.
Nicewicz D, Hamilton D. Organic Photoredox Catalysis as a General Strategy for Anti-Markovnikov Alkene Hydrofunctionalization. Synlett. 25(09):1191-1196. https://doi.org/10.1055/s-0033-1340738
3.
Romero NA, Nicewicz DA. 2014. Mechanistic Insight into the Photoredox Catalysis of Anti-Markovnikov Alkene Hydrofunctionalization Reactions. J. Am. Chem. Soc.. 136(49):17024-17035. https://doi.org/10.1021/ja506228u
4.
Hamilton DS, Nicewicz DA. 2012. Direct Catalytic Anti-Markovnikov Hydroetherification of Alkenols. J. Am. Chem. Soc.. 134(45):18577-18580. https://doi.org/10.1021/ja309635w
5.
Nguyen TM, Nicewicz DA. 2013. Anti-Markovnikov Hydroamination of Alkenes Catalyzed by an Organic Photoredox System. J. Am. Chem. Soc.. 135(26):9588-9591. https://doi.org/10.1021/ja4031616
6.
Nguyen TM, Manohar N, Nicewicz DA. 2014. anti-Markovnikov Hydroamination of Alkenes Catalyzed by a Two-Component Organic Photoredox System: Direct Access to Phenethylamine Derivatives. Angew. Chem. Int. Ed.. 53(24):6198-6201. https://doi.org/10.1002/anie.201402443
7.
Wilger DJ, Gesmundo NJ, Nicewicz DA. 2013. Catalytic hydrotrifluoromethylation of styrenes and unactivated aliphatic alkenes via an organic photoredox system. Chem. Sci.. 4(8):3160. https://doi.org/10.1039/c3sc51209f
8.
Perkowski AJ, Nicewicz DA. 2013. Direct Catalytic Anti-Markovnikov Addition of Carboxylic Acids to Alkenes. J. Am. Chem. Soc.. 135(28):10334-10337. https://doi.org/10.1021/ja4057294
9.
Wilger DJ, Grandjean JM, Lammert TR, Nicewicz DA. 2014. The direct anti-Markovnikov addition of mineral acids to styrenes. Nature Chem. 6(8):720-726. https://doi.org/10.1038/nchem.2000
10.
Morse PD, Nicewicz DA. Divergent regioselectivity in photoredox-catalyzed hydrofunctionalization reactions of unsaturated amides and thioamides. Chem. Sci.. 6(1):270-274. https://doi.org/10.1039/c4sc02331e
11.
Griffin JD, Zeller MA, Nicewicz DA. 2015. Hydrodecarboxylation of Carboxylic and Malonic Acid Derivatives via Organic Photoredox Catalysis: Substrate Scope and Mechanistic Insight. J. Am. Chem. Soc.. 137(35):11340-11348. https://doi.org/10.1021/jacs.5b07770
12.
Zeller MA, Riener M, Nicewicz DA. 2014. Butyrolactone Synthesis via Polar Radical Crossover Cycloaddition Reactions: Diastereoselective Syntheses of Methylenolactocin and Protolichesterinic Acid. Org. Lett.. 16(18):4810-4813. https://doi.org/10.1021/ol5022993
13.
Grandjean JM, Nicewicz DA. 2013. Synthesis of Highly Substituted Tetrahydrofurans by Catalytic Polar-Radical-Crossover Cycloadditions of Alkenes and Alkenols. Angew. Chem. Int. Ed.. 52(14):3967-3971. https://doi.org/10.1002/anie.201210111
14.
Gesmundo NJ, Grandjean JM, Nicewicz DA. 2015. Amide and Amine Nucleophiles in Polar Radical Crossover Cycloadditions: Synthesis of ?-Lactams and Pyrrolidines. Org. Lett.. 17(5):1316-1319. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.5b00316
15.
Griesbeck AG, Cho M. 2007. 9-Mesityl-10-methylacridinium:  An Efficient Type II and Electron-Transfer Photooxygenation Catalyst. Org. Lett.. 9(4):611-613. https://doi.org/10.1021/ol0628661