Knoevenagel-kondenzációs reakció
Reakció
A Knoevenagel-kondenzációs reakció egy klasszikus szerves szintézis, amelyet Emil Knoevenagel írt le az 1890-es években. A Knoevenagel-reakció egy módosított Aldol-kondenzáció, amely egy aldehid vagy keton és egy aktív hidrogénvegyület közötti nukleofil addíciót jelent bázikus katalizátor jelenlétében, ami C-C kötés kialakulásához vezet. Az aktív hidrogénvegyület C-H kötést tartalmaz, amelyet a bázikus katalizátor deprotonálhat. A reakciót általában spontán dehidratáció követi, amelynek eredményeként telítetlen termék keletkezik.1
1. ábra.Knoevenagel-kondenzációs reakció
Z, Z' (elektronelvonó csoportok) = CO2R, COR, CHO, CN, NO2, stb.
Knoevenagel az elsődleges és másodlagos aminok és sóik katalizátorként való felhasználásával teremtette meg az aminokatalizátorok tanulmányozásának korai alapjait.2 A Knoevenagel-kondenzációt alkalmazó szintetikus módszerek kutatása folytatódik, és új katalizátorokról és reakcióaktiválásról számolnak be:
Mikrohullámmal és ultrahanggal besugárzott reakciók3-6
Oldószermentes körülmények7,8
Szilárd fázisú szintézis9
.
Fotokémiai kondenzáció gyümölcskivonatokkal mint katalizátorokkal10,11
Vigyázz- és óvintézkedések
A veszélyekre és a biztonságos kezelésre vonatkozó információkért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.