Gyenge adherens sejtmegkötődés hibaelhárítás
Mi befolyásolja a sejtek kötődését?
A sejtek optimális kötődése in vitro az egészséges sejteknek a közegben, a szérumban és a kiegészítőkben jelen lévő, sejtekből származó kötődési molekulák széles skálájával való kölcsönhatását igényli. Cultureware a felületeket gyakran kezelik extracelluláris mátrixfehérjékkel, például kollagénnel, fibronectinnel, lamininnel vagy más faktorokkal a kötődés megkönnyítése érdekében, bár sok adherens sejttípusnak nincs szüksége többre, mint a célnak megfelelő sejttenyésztési felületekre a sikeres kötődéshez és rétegek kialakításához.
1. ábra. Az extracelluláris mátrix (ECM) bevonat lehetővé teszi a magzati tüdő fibroblasztok gyors terjeszkedését. Az emberi magzati tüdő fibroblasztokból származó MRC-5 sejteket 24 órán át növesztették szövettenyésztő műanyagra történő kiültetés után, a kötődés fokozása érdekében extracelluláris mátrix géllel bevonva (balra) és bevonva (jobbra).
Az egészséges és megfelelően táplált sejtek újratervezik és optimalizálják kötődési mátrixaikat. A szuboptimális növekedési körülmények között tenyésztett sejtek rosszul kötődnek. Ha a biztosított tenyésztési felület megfelelő, akkor a sejtek szubsztrátra való kötődésének kudarcát leggyakrabban a környezeti stressz okozza. A tenyészetben lévő sejtekre ható stresszt a biofizikai körülmények vagy a közegben jelen lévő vagy képződő komponensek közvetítik. További információért olvassa el itt. Problémákat tapasztal a 3D-s sejtmodelljeivel kapcsolatban? Tudjon meg többet a 3D-s sejttenyésztési módszerekről és protokollokról itt.
.
2. ábra.A sejtek egészségének és adhéziójának nyomon követése kultúrában.
A környezeti stresszhatások, amelyek megakadályozhatják az adherens sejtfenotípusok sikeres rögzülését, a következők:
- Kontamináció
- Inkubátor hőmérsékleti ingadozás
- Elégtelen vagy nem megfelelő sejtkultúra felület/alátét
- Nem megfelelő környezeti gázkeverék
Ha a fentiek mindegyike kizárható, a sejtek rögzülésének és monorétegek kialakulásának sikertelensége valószínűleg a sejttenyésztő közegben lévő nem megfelelő tápanyagoknak vagy a gázkörnyezetnek köszönhető. Az alábbi táblázat felsorolja az alapvető sejttenyésztő közegkomponenseket, és elmagyarázza, hogy ezek elhagyása vagy megváltozott koncentrációja hogyan okozhat sejtstresszt, amely a tenyésztési felületről való leváláshoz vezet. Ez a táblázat olyan tippeket tartalmaz, amelyek különösen hasznosak lehetnek a leválási problémák elhárításában a szérummentes media rendszerek.