Fecskendő szűrők
A 60 éves innovatív belső membránfejlesztést erős külső partnerségekkel kombináltuk, hogy átfogó és hiteles szűrési portfóliót hozzunk létre. Bizonyított, iparágvezető termékeink biztosítják, hogy az Ön számára a szükséges alapvető eszközök rendelkezésre álljanak, függetlenül az alkalmazástól.
Mi az a fecskendőszűrő?
A fecskendőszűrő (vagy kerékszűrő) egy egyszer használatos, membránalapú eszköz, amelyet a részecskés szennyeződések eltávolítására használnak kis (≤ 100 ml) folyadékmintákból (1. ábra). A kívánt végfelhasználás alapján kiválasztott eldobható fecskendőszűrőket általában laboratóriumokban használják gyors és hatékony szűrésre, anyagtisztításra vagy akár sterilizálásra.
Szteril vagy nem steril fecskendőszűrők
A fecskendőszűrő elsődleges funkciója a részecskék eltávolítása a folyékony mintából, de a végső alkalmazástól függően steril vagy nem steril szűrőt választunk.
- A steril fecskendőszűrőket nem steril oldatok sterilizálására vagy steril oldatok tisztítására használják. Tudjon meg többet a steril szűrőkről alkalmazás szerint.
- A nem steril fecskendőszűrőket általános szűrésre és mintatisztításra használják.
Tudjon meg többet a nem steril szűrőkről alkalmazás szerint.
Hogyan kell használni a fecskendőszűrőt
A minta és az alkalmazás szempontjából megfelelő fecskendőszűrő és fecskendő kiválasztása után szívja a mintát a fecskendőbe, és csatlakoztassa a szűrőt a fecskendő végéhez. Ha leur lock szűrőt használ, győződjön meg róla, hogy a szűrőt megfelelően rögzítette a fecskendő végéhez. Tartsa a fecskendőt úgy, hogy a szűrő felfelé mutasson, és "töltse fel" néhány cseppet a szűrőn keresztül. Helyezze a szűrőhegyet a gyűjtőedény fölé, és enyhe pozitív nyomással nyomja át a mintát a fecskendőszűrőn. A fecskendőszűrő kitisztításához és a minta átfolyásának maximalizálásához vegye ki a szűrőt a fecskendőből, és szívjon levegőt a fecskendőbe. Ezután helyezze vissza a szűrőt, és nyomja meg a dugattyút, hogy a levegő egy részét átnyomja a szűrőn.
Siringe szűrőmembránok és ház
A sziringe szűrők két alapvető összetevő szerint csoportosíthatók: a membrán és a ház (1. ábra). A megfelelő szűrő kiválasztásához meg kell győződnie arról, hogy mindkét komponens kompatibilis az alkalmazással. A fecskendőszűrőházakat összetétel és formátum alapján, míg a membránokat összetétel, szűrőátmérő és pórusméret alapján illesztjük a végfelhasználáshoz.
Folyadékszűrőház formátumok
A végfelhasználások széles körét lefedve fecskendőszűrőinket háromféle házformátumban kínáljuk: klasszikus, öntött és domború (1. táblázat).
Siringe szűrőmembrán és ház összetétele
Kombinált portfóliónk különböző anyagokból készült membránnal és házzal ellátott szűrőket kínál. Bár a szűrő kiválasztása a pontos alkalmazáson alapul, a leggyakoribb szűrőmembrán- és házanyagok közé tartoznak:
Folyadékszűrők pórusméret szerint
A 0,45 μm és a 0,2/0,22 μm a két leggyakrabban használt membránpórusméret a kutatási és orvosi alkalmazásokban.
- A 0,45 μm-es membránokat általában általános szűrési és részecskeeltávolítási alkalmazásokhoz használják.
- A 0,2/0,22 μm-es membránokat, vagy sterilizáló minőségű membránokat leggyakrabban oldatsterilizáláshoz (baktériumok eltávolításához) használják.
Hogyan határozzák meg a membránok pórusméretét?
A membránok pórusméretének mérésére a legegyszerűbb módszer a buborékpont-teszt. A buborékpont az a nyomás, amelynél a buborékok folyamatos áramlása áthalad a teljesen nedvesített membránon. A buborékpont-teszt a buborékpont és a pórusméret közötti fordított összefüggést használja a membrán maximális pórusméretének meghatározására. A 0,45 μm-es membránok buborékpontja jellemzően 10-25 psi között van, míg a 0,2 μm-es membránok buborékpontja 40-50 psi között van. Alternatív megoldásként a sterilizáló minőségű membránok bakteriális visszatartással is jellemezhetők, ismert méretű baktériumok felhasználásával.