MQuant® StripScan - Ne találgasson, mérjen!
Az MQuant® StripScan mobilalkalmazás másodpercek alatt leolvassa az MQuant® tesztcsíkok eredményeit. Használja ki ezt az alkalmazást az élelmiszer- és italgyártásban, a fertőtlenítés ellenőrzésében vagy a környezeti vizsgálatokban végzett folyamatközi ellenőrzéshez, a következő paraméterek tekintetében:
|
|
Az MQuant® tesztcsíkok félkvantitatív paraméterek kimutatását biztosítják. Az alkalmazással kombinálva digitális pontosságot biztosít az eredmények leolvasásakor.
Tulajdonságok:
- Gyors, pontos és reprodukálható eredmény-leolvasás - megbízhat a digitális eredményekben
- Egyszerű adatkezelés, nyomon követhetőség, valamint dokumentáció és eredmények megosztása
- Univerzális színreferencia mostantól hozzáadott értékként minden kompatibilis tesztcsíkkal külön költség nélkül biztosított
- Ingyenes MQuant® StripScan alkalmazás elérhető az Android és Apple alkalmazásboltokban - töltse le MOST!
Hogyan mérje a paramétereket az alkalmazással?
Vizsgálatok elvégzése az alkalmazás használatával
Az MQuant® vizsgálati anyagainak előkészítése
Elindíthatja az MQuant® StripScan alkalmazást mobileszközén, és a termékcsomagban található MQuant® tesztcsík és MQuant® kártya készen áll a tesztelésre.
Az MQuant® StripScan alkalmazás 10 kémiai paraméter egyszerű leolvasását teszi lehetővé, lásd a KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK alább.
Tesztelje a mintát
Mártja a tesztcsíkot az előkészített mintába kb. 2 másodpercre. Rázza le a felesleges folyadékot a csíkról, és papírtörlővel törölje szárazra a csík hátoldalát.
Vizsgálati paraméterek kiválasztása az MQuant® alkalmazásban
Válassza ki a megfelelő tesztparamétert az alkalmazásban, és kövesse a visszaszámláló óra által jelzett várakozási időt.
Helyezze el a tesztcsíkot
A visszaszámlálás ideje alatt helyezze a megmártott tesztcsíkot az MQuant® kártya szürke területének közepére.
Olvassa le tesztcsíkját az MQuant® alkalmazással
A visszaszámlálás vége előtt helyezze az okostelefont az MQuant® kártya fölé, és igazítsa egymáshoz a kártyán és a képernyőn lévő jeleket.
A leolvasás automatikusan elindul.
Érvényesített teszteredménye az MQuant® alkalmazásban kapható
A teszteredményt közvetlenül az alkalmazás képernyőjén kapja meg. Minden teszteredményt elmentünk a profiljába.
Jelentkezzen be az MQuant® webes portálra, hogy bármikor megtekinthesse a teszteredményeit.
Log-in az MQuant® webportálra a https://www.mquant-stripscan.com/login címen. Itt kezelheti felhasználói profilját, megtekintheti és elemezheti az eredményeket, és megoszthatja a vizsgálati adatokat a csapattagokkal vagy közvetlenül a LIMS rendszerrel.
Kapcsolódó technikai források
- Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
This article examines the use and efficiency of the MQuant® StripScan mobile app to measure the pH of orange juice samples and nitrate concentration of mineral water samples.
- Navigating Disinfection Control in Food and Beverage Manufacturing
Disinfection control makes use of the chemical reactions caused by disinfectants to determine their absence or presence, or more precisely their concentration.
- Rapid In-Process Analyses with Handheld Digital Solutions
In this webinar, learn how easy-to-use digital in-process analyses solutions can solve the increased need for testing, training, and documentation by providing easy-to-use analytical solutions with automatic data documentation, all the while keeping the costs of doing in-process analyses low.
- Quickly Analyze Chemical Disinfectant Parameters of Your Production Line after Disinfection
A thorough disinfection control testing of filling and processing equipment must be conducted to ensure that no disinfectant residues remain and subsequently contaminate the final food or beverage products. Join our webinar to learn the importance of Disinfection control of your production sites.
- Flyer: MQuant® StripScan App
Don’t guess, measure! MQuant® StripScan mobile app for digital readout of MQuant® test strips.