Merck
KezdőlapSupportIntelligens címke 2D adatmátrix GS1 vonalkóddalIntelligens címke 2D Data Matrix GS1 vonalkóddal - GYIK
Intelligens címke 2D Data Matrix GS1 vonalkóddal - GYIK
Mely termékcímkéken fogják bevezetni a 2D vonalkódokat, és mi a bevezetés ütemterve?
Először az Emprove® Chemicals termékeinken fogjuk bevezetni a címkéket, majd 2018 végéig folyamatosan kiterjesztjük a teljes Life Science termékportfólióra (a kis címkével ellátott termékek kivételével). 
Nem, a 2D vonalkódban tárolt összes információ "ember által olvasható" marad a címkéken.
Igen, nagyon valószínű, és a frissítések után hamarosan tájékoztatni fogjuk Önt.
Igen, kérjük, olyan beolvasó készüléket használjon, amely képes a GS1 szabványnak megfelelő 2D Data Matrix vonalkódok olvasására.
Fontos megjegyzés - Ne keverje össze az 1D Data Matrix GS1 vonalkódolvasókat a 2D Data Matrix GS1 vonalkódok olvasására alkalmas szkennerekkel.
Nem azonnal. A belső és a vevői rendszerek/folyamatok frissítése után az 1D vonalkódok valószínűleg eltávolításra kerülnek.
További információkért látogasson el a Smart Label oldalra.
A legjobb eredmény érdekében, kérjük, állítsa be a szkennert angol billentyűzetkiosztásra.
Ha bármilyen probléma merülne fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Kapcsolatfelvétel.
Igen. Kérjük, további információkért tekintse meg a Scan Now App letöltési oldalát.
Az intelligens címkéink a GS1, egy globális nonprofit szabványügyi csoport által meghatározott vonalkód-irányelveket követik. Itt olvashat többet a GS1-ről.
A specifikáció tartalmazza a vonalkódban szereplő termékadatok formázásának szabályait. Ezek a szabályok magukban foglalják az alkalmazási azonosítókat (AI), amelyek olyan előtagok, amelyek magához a termékinformációhoz, például a lejárati dátumhoz párosulnak.
Ahol lehetséges, a GS1 szabványosítja magukat az adatmezőket is. Például a fent említett lejárati dátum az AI 17-es kódja; a GS1 szabályai szerint a dátum hat számjegy hosszú, két számjegy az év, két számjegy a hónap és két számjegy a dátum. Tehát egy teljes példában a lejárati dátum 17250128 lenne, ahol a "17" az AI, a "25" az év (2025), a "01" a hónap (január) és a "28" a dátum.
Tucatnyi AI létezik, köztük a GTIN (AI 01), USE BY OR EXPIRY (AI 17), USE BY OR EXPIRY (AI 17/b>), BATCH/LOT (AI 10), SERIAL (AI 21) és ORIGIN (AI 422).
A mesterséges intelligenciákról bővebben a GS1 weboldalon itt és a GS1 szabványban itt.
A Scan Now weboldal beolvassa a Smart Label vonalkódot alkotó hosszú szám- és betűsorozatot, megkeresi az AI-kat és a termékadatokat, és az információkat egy táblázatban jeleníti meg.