Belysa® Immunoassay görbeillesztő szoftver
Belysa® Immunoassay görbeillesztő szoftver
Függetlenül attól, hogy Luminex® multiplex próbákról, SMC® kitekről vagy ELISA-król van szó, a Belysa® Immunoassay Curve Fitting Software úgy lett kialakítva, hogy Ön megbízzon az adataiban. A Belysa® elemzőszoftverünk görbeillesztési képességeket biztosít a .csv kimeneti fájlokat a Luminex® xMAP® platformokról, mint például a xMAP® INTELLIFLEX, Luminex® 200™, FLEXMAP 3D® és MAGPIX® műszerek, valamint az SMCxPRO® ultraérzékeny analizátor.
A jelenlegi módszerek és elvek felhasználásával tervezett, könnyen használható Belysa® szoftver környezetet biztosít az adatok megfelelő illesztéséhez az egyedi standard görbék alapján egy multiplex immunoassay-n belül, az adathigiénia mutatóit a kísérleti integritás és reprodukálhatóság fokozása érdekében, valamint egy felhasználóbarát eszközt az adatok értékeléséhez, mielőtt felhasználná azokat egy biológiai eredmény modellezésére.
- Szabványgörbék egyszerű vizualizálása
- .Gyorsan tesztelje a különböző futások közötti párhuzamosságot és hasonlítsa össze a standard görbéket
- Belysa® elemző szoftver 1. verziója.2. fő jellemzői
- Rendszerkövetelmények
Iratkozzon fel az Analyte Update és az Analyte Quarterly című lapokra
Legyen naprakész a legújabb immunoassay kutatási trendekről és legújabb termékkínálatunkról a feliratkozik az Analyte Update hírlevelünkre vagy fedezze fel aktuális immunoassay-kínálatunkat a Analyte Quarterly.
Szabványgörbék egyszerű vizualizálása
A Belysa® elemzőszoftver olyan egyszeres és többszörös adatokat jelenít meg, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy azonnal vizualizálja a standardgörbéjét és a standardpontok, kontrollok és minták eloszlását. A görbéből származtatott további információk a görbék újbóli beállításának lehetőségével együtt a Belysa® szoftver algoritmusain keresztül is rendelkezésre állnak. Az interpolált adatok változásai az optimalizálást követően azonnal újraszámításra kerülnek (pl. a meredekségi egyenlet, a mennyiségi meghatározás alsó határa (LLOQ) vagy a bejelentett mintaértékek).
A szoftveren belüli részletes nézet lehetővé teszi továbbá a vizsgálati kút paramétereinek megfigyelését. Kétféle azonosító lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felhívják a figyelmet egy lehetséges eltérésre, a szoftver által meghatározott szabályokra vonatkozó figyelmeztetésre, mint például a nem kimutatható (ND) mintákra, vagy a felhasználó által meghatározott paraméterekre (pl. % Recovery).
1. ábra.A Belysa® szoftverrel könnyedén megjelenítheti a standard görbéket.
Gyorsan tesztelje a különböző lefutások közötti párhuzamosságot és hasonlítsa össze a standard görbéket
A standard görbék összehasonlítására törekvő kutatók számára a Belysa® szoftver lehetőséget biztosít az ugyanazon vizsgálat különböző lefutásai közötti matematikai párhuzamosság tesztelésére. A feltételezés az, hogy ha a görbék hasonlóak, akkor a minták hasonlóan fognak jelenteni, ha a másik assay-ben szerepelnek. Egy második metrika, a relatív potenciál is rendelkezésre áll azok számára, akik egy vizsgálati anyag konzisztenciáját szeretnék megvizsgálni egy standard verzióhoz képest.
A Belysa® szoftver továbbá lehetőséget kínál a párhuzamos görbék megjelenítésére multiplex adatokkal, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyorsan lássa a görbék közötti kapcsolatot. Az ehhez a funkcióhoz kiszámított érték kényelmesen megjelenik az alsó ablakban, és mind grafikusan, mind numerikusan jelenthető egy kimeneti fájlban.
Ezek a Belysa® szoftver által biztosított funkciók együttesen segítik a kutatókat abban, hogy minden egyes vizsgálatot megvizsgáljanak, és megerősítsék, hogy az sikeresen végrehajtásra került. Ha a vizsgálatot többlemezes vagy longitudinális vizsgálat részeként végzik, a Belysa® szoftverünk lehetővé teszi, hogy megerősítse a módszer konzisztenciáját, és hogy a generált adatok mentesek legyenek a kísérleti eltérésektől, amelyek befolyásolhatják a végeredményeket.
2. ábra. A Belysa® adatelemző eszközökkel könnyedén tesztelheti a párhuzamosságot és a standard görbéket.
BELYSA® ANALYSIS SOFTWARE VERSION 1.2 FŐ JELLEMZŐK
- Görbeillesztés optimalizálása (4pl, 5pl, Lineáris, Versenyképes, Kubikus Spline)
- Egyetlen és több analitikus nézet
- Robusztus automatikus jelölés és adathigiéniai funkciók
- Relatív hatáserősség-elemzés több összehasonlító görbe esetén
- Modern megjelenés
- Flexibilis licencmechanizmus. Az aktiváló dongle bármely példányt megnyitja.
Rendszerkövetelmények
- PC a következővel:
o Microsoft Windows 10 vagy újabb
o macOS - Egy szabad USB-port az USB-n
- A Belysa®. licencaktiváló dongle
Fedezze fel az előre felvett webináriumok, alkalmazási jegyzetek, műszaki cikkek és egyéb információk segítségével az Ön által generált adatok közelebbi megismerésének egyedülálló módjait.