CHOZN® Sejtvonalak tervezése és fejlesztése
A magas termelékenységű sejtvonalak vagy klónok előállítása és izolálása költséges és munkaigényes lehet. Helyette szabadítsa fel a K+F-t, hogy új terápiák kifejlesztésére összpontosíthasson, ha a termelő sejtvonalak tervezését kiszervezi a magasan képzett tudósokból álló CHOZN® Platform Development Team-ünkhöz.
A kínai hörcsög petefészek (CHO) sejtvonalak genomszerkesztésében szerzett többéves szakértelmünkkel támogathatjuk a biogyártást és a kutatást. Testre szabott szolgáltatásaink számos molekuláris biológiai módszert használnak, beleértve saját CompoZr® cinkujj nukleáz (ZFN) technológiánkat, hogy olyan hatékony sejtvonalakat hozzunk létre, amelyek segítenek csökkenteni a termékköltségeket és a határidőket.
A szolgáltatások közé tartoznak:
- CHO sejtvonalak fejlesztése bioprodukcióhoz
- Egyedi fejlesztés az Ön CHO sejtvonalában
- Rekombináns sejtvonalak egyedi fejlesztése saját CHOZN sup>® GS CHO sejtvonalban
Minden sejtvonal-fejlesztési projekt fázisokra van osztva, és csak a fázis befejezése után számlázzuk ki. Szoros technikai kapcsolatban maradunk az Ön K+F csapatával, hogy a projektek zökkenőmentesen haladjanak előre, és kölcsönös egyetértés esetén lépjünk át az egyes fázisokba.
Kapcsolódó termékforrások
Flyer: CHOZN® és UCOE® kombinált platform
White Paper: Sejtvonalak és folyamatok fejlesztésének felgyorsítása
Webinar: A helyes utat az árral szemben: Egy integrált megoldás a sejtvonalak és folyamatok fejlesztéséhez
CHOZN® Omics Explorer
Webinar: Kockázatcsökkentés a sejtvonalak fejlesztésében: Szabályozási megfontolások és a minőségbiztosításra gyakorolt hatás
Projektfázisok a standard sejtvonal-fejlesztéshez
- 1. szakasz: Programindítás és technológiaátadás
- 2. szakasz: ZFN tervezés és validálás
- 3. szakasz: ZFN előkészítés, transzfekció és aktivitás megerősítése
- 4. szakasz: Egysejtes klónozás és jellemzés
- 5. szakasz: Mikoplazma- és sterilitásvizsgálat és klónszállítás
Projektfázisok a standard sejtvonalak fejlesztéséhez
- 1. szakasz: Programindítás és technológiaátadás
- 2. szakasz: Expressziós vektorok előállítása
- 3. szakasz: Stabil pool létrehozása és jellemzése
- 4. szakasz: Egysejtes klónozás és jellemzés
- 5. szakasz: Genetikai stabilitás vizsgálata (opcionális)
- 6. szakasz: Fehérjék minőségének értékelése (opcionális)
- 7. szakasz: A klónok biztonságosságának vizsgálata és átvitele
- 8. szakasz: Egyedi táptalaj, takarmány és folyamatfejlesztés (opcionális)
- 9. szakasz: MCB előállítása és jellemzése (opcionális)
Az Ön igényeinek megvitatásához egyszerűen vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal, és egy tudós felveszi Önnel a kapcsolatot. Ezután elkészítjük a projektjét részletező javaslatot, amely az Ön jóváhagyásával kezdődhet.
Genetikai módosítás a CompoZr® cinkujjas nukleázokkal (ZFN-ek)
A ZFN-ek az új CHO-vonalak létrehozásának hatékony eszközei, a ZFN-ek a mesterséges DNS-kötő fehérjék egy osztálya, amelyek a felhasználó által meghatározott helyeken kettősszál-töréseket hoznak létre a DNS-ben. Ezek a kettősszál-törések serkentik a sejt természetes DNS-javítási folyamatait a homológ rekombináció (HR) és a nem-homológ végcsatlakozás (NHEJ) révén. Jól bevált és robusztus protokollok alkalmazásával csapatunk képes célzott genomszerkesztéseket végezni, mint például:
- Célzott gén deléciókkal (knockout)
- Célzott integrációkkal (addíciók/knock-ins)
- Cellavonal módosítások
ZFN-reagenseket kínálunk DNS plazmid formátumban, valamint mRNS-ben. Még egy másik lehetőség a fluoreszcensen jelölt ZFN-ek, amelyek lehetővé teszik a fluoreszcencia-aktivált sejtválogatást (FACS), amely a kívánt sejtek dúsított poolját eredményezheti.
A tökéletes illeszkedés az Ön folyamatához
- Szakértelem a biofarmáciai fejlesztési projektekben
- Moduláris szolgáltatási lehetőségek az Ön pontos igényeihez igazítva
- Költséghatékony hozzáférés a legújabb technológiákhoz (CompoZr< )sup>® ZFN-ek, MISSION® RNAi)
- Effektív CHO sejtvonalak azonnali felhasználásra
- Biztosított dokumentáció és minőségellenőrzés
- A határidők és a teljesítendő eredmények célzott kezelése