Ömlesztett por szállító zsákok
Az ILC Doverrel, az EZ BioPac® porszállító zsák gyártójával kötöttünk partnerséget, és kombináltuk a Right Sized Weighing technológiánkkal, hogy a legegyszerűbb és legkönnyebb megoldást kínáljuk Önnek a porszállításhoz.
Az iparágban vezető transzferzsák kialakítása
- Egyedülálló zsákkialakítás kiküszöböli a kiömlés kockázatát, kompatibilis külső tartállyal párosítva és tesztelve a biztonságos szállítás érdekében
- Amorflex® 114 fólia az ILC Dover által szabadalmaztatott antisztatikus tulajdonságokkal biztosítja 99.9%-os termékszállítást - nincs szükség öblítésre
- A pormentes átviteli folyamat többféle lehetőséget tartalmaz a hidratálóedényekhez való csatlakoztatásra: karimás tömítés, tömítés nélküli vagy stretch fit
- Ergonomikus kialakítás a könnyű emeléshez, pénztárcakialakítással a kisebb zsákokhoz vagy emelőhurokkal a nagyobb zsákokhoz
Right Sized mérési technológia
- Súlyok akár 100 kg-ig, optimalizálva az Ön egységének működéséhez
- Minden egység pontosan, +/- 0.5% célsúlyra, a nettó súly minden egyes tartályra nyomtatva
- A részletes tételjelentés minden egyes terméktételhez felsorolja a számozott tartály tara-, bruttó- és nettó súlyát
A tömeges porok kezelésének intuitív megközelítése
Elképzelheti, hogy időt és pénzt takarít meg a mérlegelési műveletek megszüntetésével az Ön telephelyén. A kezelője számára jelentkező előnyök közé tartozik az ismétlődő mozgásokból, a pornak való kitettségből és a túlméretezett porkonténerek kezeléséből eredő kockázatok megszüntetése. Az Ön folyamata számára jelentkező előnyök? Összességében higiénikusabb működés, a hidratáló berendezések könnyebb tisztítási és forgatási ideje, valamint a terület túlporozása miatt alacsonyabb környezeti biológiai terhelési kockázat. Ezek az előnyök együttesen általános idő- és pénzmegtakarítást jelenthetnek - hadd mutassunk többet.
EZ BioPac® a hagyományos ömlesztett porok kezelésével szemben
Related Product Resources
Adatlap: Ömlesztett porszállító zsák
Sémarajz: EZ BioPac® zsák