Sejt- és génterápiás végleges termékkibocsátási tesztelés
A sejt- és génterápiák fejlesztőjeként vagy gyártójaként megbízható szolgáltató partnert kell választania a klinikai és kereskedelmi siker érdekében. Osztozunk a biztonságos és jól jellemzett termék iránti elkötelezettségében, ezért a végső termékkibocsátás tesztelésében partnerünk - tapasztalatainkra támaszkodva, hogy terápiája a betegekhez jusson. Szakértői csapatunk konzultál Önnel egy specifikus tesztelési program kidolgozásáról, amely a rendelkezésre álló platformvizsgálatok széles skálájára támaszkodik a végleges termékkibocsátáshoz. Segítünk eligazodni az Ön fejlett terápiájának egyedi logisztikai, szabályozási és technikai követelményei között a biológiai biztonság és a jellemzési vizsgálati módszerek segítségével.
- In Vivo génterápia
- Cellterápia: Autológ és allogén
- BioReliance® sejtes génterápia végső termékkibocsátási tesztelés /a>
- Szabilitásvizsgálat és tárolás
AAV
Lentivirális vektor
Adenovirális vektor
A végleges termék felszabadításához meg kell erősíteni a végleges vektortermék azonosságát. Ez a vizsgálat magában foglalhatja a kívánt gén szekvenálását, a fertőzőképességi titer, a genomiális titer és a hatékonysági vizsgálatot. Elemezni kell a sterilitást, a mikoplazmát és az endotoxinszintet. Ezenkívül meg kell határozni a végtermék jellemzőit, amelyek magukban foglalhatják a vektoraggregációt, a pH-t, az ozmolalitást, a megjelenést és a részecskéket.
Immunoterápiák
őssejtterápiák
A végleges termék felszabadításához az infúzióra szánt sejteket elemezni kell a biztonságosság és a termékspecifikus tulajdonságok megerősítése érdekében. A biztonsági vizsgálatok közé tartozik a sterilitás/bioburden, a mikoplazma és az endotoxin szintje. Ezenkívül a replikációs kompetencia vizsgálatát is el lehet végezni a vektorral transzdukált sejteken a replikációs kompetenciájú vírus hiányának megerősítésére. A termék specifikus jellemzési vizsgálatokat is el kell végezni a hatásosság, az azonosság és a tisztaság értékelésére a végső termék felszabadításának támogatása érdekében.
Biológiai biztonságossági vizsgálatok
- Szterilitás
- Mikoplazma
- Endotoxin (LAL)
- Replikációs-kompetens vírus /li>
Termékspecifikus jellemzés
- Identitás
- Tisztaság/maradványok
- Potenciál: Kifejezett fehérje, funkció
- Variánsok és alpopulációk kimutatása
- Infektív és genomiális titer
- Aggregáció
- Fizikai-kémiai jellemzők
- Kapszidfehérje jellemzése
Egyedi programokat kínálunk, amelyek megfelelnek az ICH-irányelveknek, és segítenek megérteni a környezeti feltételek - hőmérséklet, páratartalom, fény és tartály kölcsönhatások - hatását a terápiára. Az Ön stabilitásvizsgálati programja magában foglalhatja a következőket:
- Tervezett tárolási körülmények
- Tervezett formulázás
- Gyártási tartási lépések /li>
- Stresszkörülmények
- Szállítás/szállítás
- A beadagoló eszközökbe töltés
Szabályozási és műszaki szolgáltatások, adatok felülvizsgálata és értékelése, jelentéskészítés, válaszadás a szabályozó hatóságoknak - mindezeket és még többet is kínálunk. Ha kapcsolatba kíván lépni szakértőinkkel a sejt- és génterápiás termékek forgalomba hozatalának vizsgálatával kapcsolatban, használja válaszformanyomtatványunkat még ma.