Merck
KezdőlapProductsProtein BiologyProtein Sample PrepSzubcelluláris frakcionálás, dúsítás és kiürítés reagensek
Szubcelluláris frakcionálás, dúsítás és kiürítés reagensek
Szubcelluláris frakcionálási technikák
A szubcelluláris frakcionálás és a fehérjék dúsítása lehetővé teszi a fehérjék azonosítását és vizsgálatát a proteomikai kutatásokban. A sejtekből, szövetekből, baktériumokból, növényekből és egyéb mintatípusokból származó minták feldolgozásához szükséges készletek széles választéka áll rendelkezésre a szubcelluláris frakcionáláshoz, fehérjeextrakcióhoz, -depletióhoz és -dúsításhoz. 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Organelle Izolation Kits
A sejtbiológiában alapvető fontosságú az intracelluláris organellumok biogenezise és fenntartása. A rend kialakításához és fenntartásához olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek a fehérjék szintézisét és lokalizációját a specifikus organellumokhoz, valamint az egyes organellumok monitorozását és szabályozását végzik. A célzott proteomikai profilalkotás az organellumok dúsításával és tartalmuk elemzésével társítható a fehérjeútvonalak működésével. Ezek a kitek és reagensek lehetővé teszik a kutatók számára, hogy a funkcionális mitokondriumokat, kloroplasztiszokat és egyebeket dúsítsanak fel a kísérő készletekkel a szerves sejtek integritásának meghatározására.
  • Különlegesen összeállított extrakciós reagensek és bevált eljárások, amelyek alkalmasak kis- vagy nagyléptékű izolálásra
  • Intakt, funkcionálisan aktív organellák izolálása fehérjeextrakcióhoz, in vitro vizsgálatokhoz és egyéb tanulmányokhoz
ProteoExtract Kitek
A ProteoExtract® kitek lefedik a proteomikai mintaelőkészítés különböző lépéseit a fehérjeextrakciótól és a nagy mennyiségű fehérje eltávolításától a fehérjekeverékek koncentrálásáig, a zavaró anyagok eltávolításáig, a fehérjék emésztéséig, a foszforilált peptidek szelektív befogásáig és a specifikus fehérjeosztályok szelektív dúsításáig. Minden készlet keresztkompatibilis.
  • Hatékony és reprodukálható fehérjeextrakció
  • A proteáz inhibitor koktélok javítják az eredményeket a downstream elemzésekben
  • Jobb foltfelbontás, amelyet megkönnyít a proteázmentes benzonáz® nukleázzal végzett nukleinsav-emésztés
  • A számos alkalmazással, többek között aktivitásvizsgálatokkal, Western blotokkal, 1D és 2D PAGE-vel, valamint tömegspektrometriával való kompatibilitás érdekében tervezték
  • /li>
  • Optimalizált protokollok különböző biológiai mintákhoz
ProteoPrep®. Extrakciós és Depletion Kits
A ProteoPrep® kitek és az egyedi extrakciós reagensek lehetővé teszik a szelektív vagy teljes fehérje extrakciókat sejtmintákból. Az egyes komponensekkel kapott fehérjeextrakciókat az Ön egyéni igényei szerint lehet optimalizálni. A redukáló és alkilező reagensek olyan fehérjemintákat állítanak elő, amelyek 2D gélekben jobb fókuszálást és csökkent csíkozódást mutatnak. Minden egyes kit reagens egyedi termékként is elérhető azon kutatók számára, akik egy extrakciós protokollt optimalizáltak egy kaotróp extrakciós reagens használatával.
  • Innovatív detergenskészítmények
  • Előkevert szolubilizációs oldatok