Fordított fázisú/normálfázisú kromatográfiás gyanták
Szilikagél kromatográfiás szorbenseink és géljeink az elválasztási követelményektől függően széles választékot kínálnak: akár kiváló reprodukálhatóságra és optimális felbontásra, akár gazdaságosabb és sokoldalúbb anyagra van szüksége, normál fázisú és fordított fázisú termékeink között minden gyártási méretarányban talál szilikagél termékeket.
Products
Kapcsolódó források
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
- Datasheet: PharmPrep® P Sorbent
PharmPrep™ P Sorbent is a new silica sorbent with spherical particles available in two sizes: 10 and 20 µm. It is designed for the polishing step of peptides, biopharmaceuticals, and pharmaceutical APIs. Produced by spray drying, it ensures consistent batch-to-batch purification and regulatory compliance.
- Datasheet: LiChroprep® Sorbent
Preparative chromatography efficiently purifies valuable compounds, delivering high purity levels rapidly and economically. Our surface-modified silica sorbents, like LiChroprep®, are designed to meet specific manufacturing needs and offer good separation performance and stability at a reasonable cost.
Reversed phase kromatográfiás szorbensek
PharmPrep® P RP szorbens a kisméretű peptidek, például az inzulin és más API-k, köztük antibiotikumok és hormonok hatékony polírozására szolgál. Ezek a szorbensek előrecsomagolt rozsdamentes acél oszlopokban is kaphatók.
Az LiChroprep® RP sorbensek gyors, hatékony és reprodukálható elválasztást biztosítanak a peptid tisztítási folyamatokban.
Normálfázisú kromatográfiás szorbensek
A mi PharmPrep® P Si</b> és LiChroprep® Si termékeink kiválóan alkalmasak a bio- és gyógyszeripari API-k költséghatékony és megbízható polírozására.
Standardizált szilikagélek
Standardizált szilikagéljeinket széles körben használják nagy értékű vegyületek tisztítására tonnás mennyiségben. Ezeket a szilikagéleket adszorpciós és kromatográfiás eljárásokhoz gyártjuk, és többféle szemcseméretben, valamint 500 g-tól 400 kg-ig terjedő kiszerelésben kaphatók.
A Silica Gel 60 szabálytalan alakú szilikagél mátrix, amely ideális egyszerű adszorpciós eljárásokhoz és normál fázisú kromatográfiához.
Multifunkcionális szorbensek
A 6 mm, 9 mm és 15 mm pórusátmérővel kapható alumínium-oxid sokoldalú szorbens a preparatív kromatográfiához. Az alumínium-oxid nagyobb pH-stabilitást mutat, mint a szilikagél, különösen a lúgos tartományban.
A szabványosított Alumínium-oxid 90 egy közepes polaritású szorbens, és gyakran használják, amikor a bázikus alumínium-oxid kationcserélő tulajdonságaira van szükség. Használható az aktív szén alternatívájaként.
A Florisil® szilikát egy poláris, nagy szelektivitású magnézium-szilikát gél, amely jól alkalmazható szteroidok, alkaloidák és antibiotikumok elválasztására.