Merck
Nukleinsav jelölés
A digoxigenin (DIG) jelölő DNS-szonda grafikonja.
A nem radioaktív nukleinsav-jelölési technológiákat rutinszerűen használják biztonságosabb alternatívaként a DNS és RNS kimutatási igényekhez a radioaktívan jelölt vegyületekhez képest. Portfóliónk nukleinsavjelölő reagensek széles választékát kínálja, beleértve a biotin RNS jelölő keveréket, a fluoreszcein RNS jelölő keveréket, és a digoxigenin (DIG) RNS és DNS jelölő és detektáló reagenseket. Fedezze fel kínálatunkat, és fedezze fel, hogy melyik nukleinsav-jelölő reagens felel meg legjobban az Ön munkafolyamatának igényeihez.
Bővebben
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
DIG DNS-jelölés és -detektálás
A digoxigenin (DIG) jelölési technológia ideális alternatívája a veszélyes radioaktív izotópoknak a nukleinsavak jelölésére. Rugalmasan használjon kolorimetrikus, lumineszcens vagy fluoreszcens jeldetektálást, és nagyon rövid expozíciós idővel érjen el nagy érzékenységet alacsony háttérrel. Használjon robusztus eljárásokat és bevált protokollokat az alacsony háttér és a magas jel-zaj arány érdekében. A Roche DIG rendszer kizárólagos forgalmazójaként elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kutatók számára a nukleinsavak kimutatásához szükséges magas specificitást és érzékenységet biztosítsuk, és lehetővé tegyük a következő áttörést. A DIG System számos előnyt kínál:
Specificitás: A DIG antitestek nem kötődnek más szubsztrátokhoz.
Versatilitás: Használjon DIG-jelölt szondákat szűrőkhöz és in situ hibridizációhoz.
Bizonyított: Publikációk ezrei bizonyítják, hogy a DIG miért jobb, mint a radioaktivitás.
Biztonság: Címkézés és kimutatás a radioaktivitás veszélyei és kellemetlenségei nélkül.
A DIG protokollokkal, reagensekkel, és forrásokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a DIG-jelölési módszerek forrásoldal.
Digoxigenin (DIG) jelölési módszerek
A DIG-rendszer, amely eredetileg a digoxigenin egyetlen ismert forrását jelentő digitalis növényekből izolált szteroidon alapul, a nuklein hibridizációs analízis hatékony eszköze. Feltéve, hogy ez a molekula a természetben korlátozottan fordul elő, ideális jelölőmolekulává teszi, mivel az anti-DIG antitest nem kötődik más biológiai molekulákhoz, így biztosítva a célpontra való nagyfokú specificitást. Miután a stabilizált nukleinsav hibridizálódik a DIG-jelölt szondával, a későbbi kemilumineszcens vagy fluoreszcens kimutatáshoz tormaperoxidázzal (HRP) vagy alkalikus foszfatázzal, rodaminnal vagy fluoreszcénnel kapcsolt anti-digoxigenin antitesteket használnak.