Oxidok és kerámiák
Az oxidok olyan szilárd anyagok, amelyek egy kationból és egy anionból állnak, és számos elemből, többek között alkáliföldfémekből, átmeneti és ritkaföldfémekből állhatnak. A funkcionális oxidok hangolható fiziokémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek energetikai anyagokban használhatók. Bőséges mennyiségben fordulnak elő és stabilak, és olyan anyagokban használják őket, mint az üveg és a kerámia. A kerámia fém- vagy nemfémvegyületekből álló szervetlen anyag. A kerámiák az amorftól a polikristályosig vagy akár az egykristályokig a szerkezetek széles skáláját foglalják magukban. Mivel nem fémek, általában elektromosan nem vezető vagy széles sávhézagú félvezetők, de adalékolva félvezetőként is használhatók. A kerámiák magas hőmérsékleten kiváló hőstabilitást mutatnak.
Az Illinois állambeli Urbanában (USA) található gyártóüzemünk egy anyagkémiai kiválósági központ, amely a csúcstechnológiától a kerámiákig sokféle alkalmazásban használt nagy tisztaságú oxidok előállítására szolgál. Képességeink számos speciális szintézis és tisztítási technikát foglalnak magukban, aminek eredményeképpen képesek vagyunk következetesen szállítani a 3N (99,9%) és 5N (99,999%) közötti tisztaságú nyomfém-oxidokat. Több ultratiszta oxidtermékünket egyedi alkalmazásokhoz diszkrét szemcsemérettartományokban kínáljuk.
Kapcsolódó termékforrások
- Energy Harvesting Using Lead Zirconium Titanate-Based Ceramic Nanowires
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
- Materials for Advanced Thermoelectrics
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.