Merck
55467-U
Supelco
Discovery® Glycan solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Discovery® Glycan SPE Tube, bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54
Anyagok
PE frit
polypropylene
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 250 mg
kiszerelés
pk of 54
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
3 mL
szennyeződések
<5% Water content
Mátrix
polyamide resin base material
mátrix aktív csoport
amide, poly- phase
részecskeméret
50-160 μm
pH-tartomány
4.5-7.5(surface pH)
térfogatsúly
0.2‑0.3 g/mL
elválasztástechnika
reversed phase
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous or methanolic solutions
  • Polyamide Resin: Particle Size: 50-160 μm, Surf pH: 4.5-7.5, Density: 0.2-0.3 cm3/g, Water Content: < 5 %
  • Useful for extracting gylcans from aqueous solutions.
  • Used to adsorb polar compounds (-OH groups, esp. phenolic compounds) from aqueous or methanolic solutions under the reversed-phase mechanism through strong hydrogen bonding between compound hydroxyl groups and amide groups of the resin
  • Also may be used for the extraction of tannins, chlorophyll, humic acid, pharmacologically active terpenoids, flavanoids, gallic acid, catechol A, protocatechuic acid, phloroglucinol, aromatic carboxylic acids, and nitroaromatic compounds
  • Irreversibly retains quinones.
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)