Merck
R7017
Sigma-Aldrich
Resazurin sodium salt
powder, BioReagent
Szinonimák:
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one-10-oxide sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H6NNaO4
CAS Number:
Molekulatömeg:
251.17
Beilstein:
3794971
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, ~80%
pH
3.8-6.5, orange to violet
oldhatóság
H2O: soluble
λmax
600 nm
SMILES string
[Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
InChI
1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Alkalmazás
For the measurement of metabolic activity and proliferation of living cells. The bioreduction of the dye reduces the amount of the oxidized form (blue) and concomitantly increases the fluorescent intermediate (red).
Resazurin sodium salt has been used in viability assay:
  • to measure cell viability of A. fumigatus
  • to assess cell proliferation
  • to determine A. fumigatus viability in high-throughput screenings of microbial natural extracts
Biokémiai/fiziológiai hatások
Resazurin is a blue, non-fluorescent dye originally used to test milk/biological fluids for bacterial and yeast contamination. It is also useful in sperm viability and semen quality test. Resazurin is applicable in cytotoxicity determination.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)