PLD35
GenElute™ Plasmid Midiprep Kit
sufficient for 35 purifications
Szinonimák:
Gen Elute, GenElute™ Plasmid Kit, midiprep plasmid isolation kit, plasmid extraction kit, plasmid isolation kit, plasmid purification kit
About This Item
használat
sufficient for 35 purifications
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
DNA purification: suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
An overnight recombinant E. coli culture is harvested by centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis procedure followed by adsorption of the DNA onto silica in the presence of high salts. Contaminants are then removed by a spin-wash step. Finally, the bound DNA is eluted in water or Tris-EDTA buffer.
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Elv
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?