P4978
Phosphatase, Alkaline from calf intestine
buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
CIAP, CIP, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
CAS Number:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.53
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?grade
Molecular Biology
Forma
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
~80 kDa
koncentráció
≥10,000 units/mL
UniProt elérési szám
idegen aktivitás
DNase, RNase, none detected
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... ALPI(280993)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Alkaline phosphatase is a phosphomonoesterase that catalyzes the cleavage of terminal phosphates from nucleic acids. The free 5′-OH can be phosphorylated with polynucleotide kinase and γ32P-ATP to produce γ32P-end-labeled nucleic acids. Linearized cloning vectors can be prevented from recircularizing by dephosphorylation with alkaline phosphatase.
Alkalmazás
Commonly used to remove the 5′-terminal phosphate from nucleic acids during molecular cloning reactions.
Komponensek
Alkaline phosphatase is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.2), 50 mM KCl, 1 mM MgCl2, and 0.1 mM ZnCl2, in 50% (w/v) glycerol. 10X CIP Buffer, Product Number C3225, is included.
Egység definíció
One unit will hydrolyze 1 μmole of p-nitrophenyl phosphate per min at 37 °C.
Egyéb megjegyzések
Alkaline phosphatase in 5 mM EDTA (pH 8) will be irreversibly heat inactivated at 75 °C for 10 minutes.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?