Merck
M3641
Sigma-Aldrich
Methanol
spectrophotometric grade, ≥99%
Szinonimák:
Methyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OH
CAS Number:
Molekulatömeg:
32.04
Beilstein:
1098229
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116121
PubChem Substance ID:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
spectrophotometric grade
gőzsűrűség
1.11 (vs air)
gőznyomás
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
725 °F
robbanási határérték
36 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
törésmutató
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)