LIG2
QuickLink™ DNA Ligation Kit
joins blunt-end and sticky-end DNA fragments
Szinonimák:
DNA Ligation Kit, Ligation Kit
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Forma
liquid
használat
1 kit sufficient for 50 ligation reactions
technika/technikák
molecular cloning: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Sigma′s DNA Ligation Kit contains all of the reagents necessary to perform DNA ligation reactions at room temperature using blunt or sticky ends. This kit replaces previous workflows requiring cooking steps and long incubations. Pre-made buffers allow for fast & easy setup.
Alkalmazás
QuickLink™ DNA Ligation Kit has been used for the ligation of pGL2-basic luciferase-reporter plasmid with vascular endothelial growth factor (VEGF) promoter sequence and for the ligation of NLR family caspase activating and recruitment domain (CARD)-containing protein 4 (Nlrc4) promoter with the luciferase plasmid vector pGL4.10-luc2
The QuickLink™ DNA Ligation Kit is suitable for:
- Joining blunt or cohesive-end fragments of DNA into a cloning vector
- Recircularization of linear DNA
- Formation of concatamers
- dsDNA nick repair
Tulajdonságok és előnyök
- Fast 5 minutes ligation
- High ligation efficiency
- Room temperature reactions – no cooling required
- Perform bacterial transformation with the reaction mixture
Komponensek
Sufficient for 50 reactions:
- 500uL 2X Ligation Buffer A (L9537)
- 100uL 5X Ligation Buffer B (L9662)
- 250 units T4 DNA Ligase (D2886) in 50% glycerol with 10 mM Tris-HCl (pH 7.5) 50 mM KCl, and 1 mM DTT
Elv
One of the most important steps in the cloning process is the ligation of linear DNA into a cloning vector. DNA ligations are performed by incubating DNA fragments with appropriately linearized cloning vectors in the presence of buffer, ATP, and DNA ligase. Many parameters affect ligations such as the relative ratio of insert to vector, the quality and type of the DNA ends, the temperature of ligation and the concentration of DNA.
Jogi információk
QuickLink is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?