H9773
Hygromycin B from Streptomyces hygroscopicus
lyophilized powder, suitable for plant cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Hygromycin
About This Item
Product Name
Hygromycin B from Streptomyces hygroscopicus, suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥60% (HPLC), lyophilized powder
biológiai forrás
Streptomyces hygroscopicus
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
lyophilized powder
tisztítva
ion-exchange chromatography
koncentráció
≥60% (HPLC)
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
szín
faintly brown to brown
white to beige
(1) 7.1, (2) 8.8
oldhatóság
H2O: soluble 50 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
antibiotikus hatásspektrum
fungi
alkalmazás(ok)
agriculture
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Alkalmazás
Hygromycin B from Streptomyces hygroscopicus is used for gene cloning and ectopic expression. It is also used in MS medium for the in vitro screening of transgenic plants.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Antimicrobial Spectrum: Hygromycin B acts against bacteria, fungi and higher eukaryotic cells.
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?