Merck
F9128
Sigma-Aldrich
5′-(4-Fluorosulfonylbenzoyl)adenosine hydrochloride
Szinonimák:
Adenosine-5′-(4-fluorosulfonylbenzoate) hydrochloride, FSBA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H16FN5O7S · HCl
CAS Number:
Molekulatömeg:
489.86
Beilstein:
8178939
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
powder
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COC(=O)c4ccc(cc4)S(F)(=O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C17H16FN5O7S.ClH/c18-31(27,28)9-3-1-8(2-4-9)17(26)29-5-10-12(24)13(25)16(30-10)23-7-22-11-14(19)20-6-21-15(11)23;/h1-4,6-7,10,12-13,16,24-25H,5H2,(H2,19,20,21);1H/t10-,12-,13-,16-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUHVYHQVJYIHPN-KHXPSBENSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Alkalmazás
5′-(4-Fluorosulfonylbenzoyl)adenosine (FSBA) is an ATP analog used to study the mechanism of action of wortmannin. FSBA has been used to study vesicular transport in intestinal cells such as Caco-2, and to covalently modify residues in the nucleotide-binding domains (NBDs) of various ATPases, kinases, and other proteins.
5′-(4-Fluorosulfonylbenzoyl)adenosine hydrochloride has been used to incubate with Ime2 (inducer of meiosis 2) to determine the sensitivity of Ime2 to the adenosine triphosphate (ATP) analog 5′-fluorosulfonylbenzoyladenosine (FSBA).
Biokémiai/fiziológiai hatások
5′-(4-Fluorosulfonylbenzoyl)adenosine helps to recognize adenosine triphosphate (ATP)-binding sites in kinases due to its reaction with nucleophilic amino acids happening within these motifs.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)