Merck
F7264
Sigma-Aldrich
Fixing solution
5 × (solution)
Szinonimák:
pre-stain fixing solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
koncentráció
5 × (solution)
technika/technikák
protein staining: suitable
Alkalmazás
An effective protein fixing solution for pre-stain fixing, suitable for SDS-PAGE, non-denaturing PAGE and IEF. Proteins require fixing into the gel for analytical purposes so that they do not leach out following electrophoresis.
Egyéb megjegyzések
60% (w/v) trichloroacetic acid, 17.5% (w/v) 5-sulfosalicylic acid.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)