D3404
Plasmid DNA from E. coli RRI
pUC19, buffered aqueous solution
grade
Molecular Biology
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous solution
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC2C(OC(C2)N)CO[P](=O)(OC3C(OC(C3)N)CO)O)(OCC1OC(CC1O)N)O
InChI
1S/C15H31N3O13P2/c16-13-1-7(20)11(28-13)5-25-32(21,22)31-9-3-15(18)29-12(9)6-26-33(23,24)30-8-2-14(17)27-10(8)4-19/h7-15,19-20H,1-6,16-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Foreign DNA inserted at the MCS abolishes the ability to catabolize lactose. Lactose-positive, ampicillin-resistant colonies (host strain containing plasmid) form blue colonies on plates containing ampicillin and X-Gal; lactose-negative, ampicillin-resistant colonies (host strain containing plasmid with foreign DNA inserted at the MCS) form white colonies on this medium. The orientations of the MCS regions in the pUC plasmids are analogous to those of the corresponding M13 phage.
Komponensek
Elv
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?