Merck
CMC0023
Sigma-Aldrich
CONTROLLER SIG10 Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.85
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
CONTROLLER SIG10 Chemically Competent Cells, for controlled protein expression
biológiai forrás
Escherichia coli
grade
Molecular Biology
növekedési mód
adherent or suspension
morfológia
rod shaped
technika/technikák
microbiological culture: suitable
sejttranszformáció
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: >1 × 109 cfu/μg
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
The CONTROLLER SIG10 Chemically Competent Cells are an E. coli strain optimized for high efficiency transformation.
They are ideal for cloning and propagation of plasmid clones. They give high yield and high quality plasmid DNA due to the endA1 mutation.
Genotype
mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1 Φ80dlacZΔM15 ΔlacX74 araD139 Δ (ara,leu)7697 galU galK rpsL (StrR) nupG λ- tonA Mini-F lacIq1 (GentR)
Tulajdonságok és előnyök
  • Reduce leaky expression: The LacI repressor protein binds to the lacO operator to block transcription of downstream genes. In the absence of an induction agent such as lactose sugar or IPTG, target protein expression from the adjacent promoter will be greatly reduced.
  • High protein yields: Both 10G and BL21(DE3)-based strains are noted for their ability to express high levels of protein. For expression from a T7 promoter please select the BL21(DE3) strain.
This strain also is deficient in proteases, yielding more stable protein preparations. Most other promoters can be used in either of the CONTROLLER strain.
  • Terrific efficiency: The simple, reliable heat-shock procedure for chemical transformation gives excellent results from small amounts of plasmid DNA.
Komponensek
  • CONTROLLER SIG10 chemically competent cells
  • pUC 19 transformation control DNA
  • recovery medium for expression
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)