CMC0016
BL21(DE3) Electrocompetent Cells
Escherichia coli, rod shaped
Szinonimák:
BL21 strain
About This Item
UNSPSC kód:
41106202
NACRES:
NA.85
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Product Name
BL21(DE3) Electrocompetent Cells, for protein expression
biológiai forrás
Escherichia coli
grade
Molecular Biology
növekedési mód
adherent or suspension
morfológia
rod shaped
technika/technikák
microbiological culture: suitable
sejttranszformáció
competent cell type: electrocompetent
transformation efficiency: ≥5 × 109 cfu/μg
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
The BL21(DE3) Electrocompetent Cells are the first to offer high efficiency cloning and high level protein expression in the same cell.
Cloning efficiencies are increased 25-1,000 fold relative to other preparations of BL21 cells, which is essential for construction of complex expression libraries.
Genotype
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
Cloning efficiencies are increased 25-1,000 fold relative to other preparations of BL21 cells, which is essential for construction of complex expression libraries.
Genotype
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
Tulajdonságok és előnyök
The unprecedented transformation efficiency of the BL21(DE3) Electrocompetent Cells (> 5 × 109 cfu/μg) eliminates the need for plasmid transfer from the cloning strain to the expression strain, saving days of work in a typical cloning and expression experiment
Komponensek
- BL21(DE3) electrocompetent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for expression
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?