CMC0014
BL21(DE3) Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
Szinonimák:
Competent E. coli cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106202
NACRES:
NA.85
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Product Name
BL21(DE3) Chemically Competent Cells, for protein expression
biológiai forrás
Escherichia coli
grade
Molecular Biology
növekedési mód
adherent or suspension
morfológia
rod shaped
technika/technikák
microbiological culture: suitable
sejttranszformáció
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 107 cfu/μg
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
The BL21(DE3) Chemically Competent strains contain the phage T7 RNA polymerase gene linked to the IPTG-inducible promoter, for use with any expression plasmid containing the T7 promoter.
Genotype
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
Genotype
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
Alkalmazás
The E. coli strain BL21 (DE3) has been used:
- to express tau 2N4R isoform (aa1–441) and the truncated tau (aa1–421) using pET19b as expression vector.
- BL21(DE3)Chemically Competent Cells has been used for the transformation and expressionof protegrin-1 (PG1) peptides.
- to express 6His-TEVsite-Hs ARF1 (17-181)-Q71L in pHis2 vector.
Tulajdonságok és előnyök
- a transformation efficiency of >1 × 107 cfu/μg.
- economical prices
- offering superior value for everyday protein expression work.
Komponensek
- BL21(DE3) chemically competent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for expression
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?