Merck
CMC0008
Sigma-Aldrich
STEADY Chemically Competent Cells
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
STEADY Chemically Competent Cells, for plasmid production using unstable DNA
biológiai forrás
Escherichia coli
grade
Molecular Biology
Forma
buffered aqueous solution
növekedési mód
adherent or suspension
morfológia
rod shaped
technika/technikák
microbiological culture: suitable
sejttranszformáció
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: >1 x 108 cfu/μg
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
The STEADY Chemically Competent Cells are a commonly used strain for cloning sequences that suffer unwanted recombination events in other strains.
Clones with inverted repeats or other sequnces prone to recombination are commonly found in retroviral genes, and require cells such as this product to be propagated stably.
Genotype
recA13 supE44 ara-14 galK2 lacY1 proA2 rpsL20(StrR) xyl-5 λ– leu mtl-1 F– mcrB mrr hsdS20(rB–, mB–)
Tulajdonságok és előnyök
  • Clone unstable sequences with reliable results
  • Available as chemically competent or electrocompetent cells
  • Your choice of two packaging formats
  • High efficiency: over 1 × 108 cfu/μg (chemi) or 1 × 1010 cfu/μg (electro)
  • Excellent value
Komponensek
  • STEADY chemically competent cells
  • pUC 19 transformation control DNA
  • recovery medium for cloning
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)